Learn More
Unity Lab Services™ Constat de Vérification Densimètre DMA35
Description
- Contrôle de la justesse d'affichage en densité et température. Mesure effectuée sur de l'eau distillée à 3 températures. Rédaction d'un constat de vérification.
- Toute communication de résultats sera faite sous forme électronique au format pdf envoyée par email à l'adresse communiquée par vos soins, ceci afin de garantir la confidentialité.
- Sauf mention contraire de votre part, la commande de cette référence vaut convention de preuve par laquelle vous acceptez ces modalités de transmission.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Densimètre |
| Durée | 1 jour |
| Type de produit | Rapport de vérification |