Learn More
Unity Lab Services™ Constat de Vérification Spectrophotomètre
Code produit 11861802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Durée:
1 jour
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Durée Conditionnement
11861802 1 jour 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11861802 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur UMVP9313
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen
  • Contrôle de la justesse de la longueur d'onde à l'aide d'un filtre
  • HOLMIUM (5 pics de 279 à 637nm).
  • Contrôle de l'exactitude et de la linéarité des absorbances en 3 points à 5 longueurs d'ondes entre 440nm et 635nm.
  • Prestation réalisée à l'aide de références étalonnées D.K.D.
  • Rédaction du rapport.
  • Toute communication de résultats sera faite sous forme électronique au format pdf envoyée par email à l'adresse communiquée par vos soins, ceci afin de garantir la confidentialité.
  • Sauf mention contraire de votre part, la commande de cette référence vaut convention de preuve par laquelle vous acceptez ces modalités de transmission.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre
Durée 1 jour
Type de produit Rapport de vérification