Learn More
Applied Biosystems™ Kit de vérification de température à 96 puits Veriflex™ pour système Veriti™ de 0,2 ml, 9 canaux
Code produit 16514811
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16514811 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16514811 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4377669
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Les kits et sondes de vérification de la température sont conçus et fabriqués spécifiquement pour Applied Biosystems afin de valider l’étalonnage et l’uniformité de la température dans les systèmes d’instruments PCR GeneAmp™ et thermocycleurs Veriti
Ce produit est destiné au thermocycleur à 96 puits Veriti™.
• Thermomètre numérique autonome et fonctionnement par batterie pour une utilisation facile
• Sondes interchangeables résistantes au platine
Offre complète
Pour étendre l’utilisation d’un kit de vérification de température existant, les sondes résistantes au platine individuelles sont désormais disponibles en 0,02 ml, 0,1 ml, 0,2 ml, à l’achat.
Pour plus d’informations, consultez Alpha Technics (anciennement Alpha Sensors, Inc., Eutechnics Division). Les références d’étalonnage sont traçables au NIST (National Institute of Standards and Technology des États-Unis). Le kit contient une sonde résistante au platine, un thermomètre portatif, de l’huile minérale, des écouvillons en coton et une mallette de transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
À utiliser avec (équipement) Thermocycleur Veriti
Gamme de produits VeriFlex
Type de produit Kit de vérification de la température
À utiliser avec (application) Amplification par PCR
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité 1 kit