Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ 96-Well Thermal Cycler
Code produit 12333653 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
:
1 plaque à 96 puits, tubes de 96 x 0,2 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12333653 1 plaque à 96 puits, tubes de 96 x 0,2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12333653 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4375786
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le thermocycleur à 96 puits Applied Biosystems™ Veriti™ offre la fiabilité avérée des instruments Applied Biosystems™.
Grâce au contrôle supplémentaire de la technologie Veriflex™, vous disposez de six blocs de température indépendants qui permettent un contrôle précis de l’optimisation de votre PCR. En outre, l’écran tactile couleur simplifie la configuration et l’utilisation du thermocycleur à 96 puits Veriti™ Fast. Les configurations en option pour des méthodes PCR rapides ou standard offrent une flexibilité pour réduire vos durées de cyclisation par PCR. Le thermocycleur à 96 puits Veriti™ est équipé d’une configuration standard de blocs de 0,2 ml.
Principaux points forts :
  • les blocs VeriFlex™ innovants permettent une optimisation précise de la PCR et vous permettent de réaliser jusqu’à 6 dosages indépendants
  • Le format de bloc standard de 0,2 ml est compatible avec de nombreuses applications en aval
  • Cyclisation standard et rapide pour répondre à vos besoins actuels et futurs en matière de PCR
  • Interface graphique facile à utiliser (écran tactile 6,5 pouces avec connecteurs VGA)
  • Transfert de protocole pratique d’un thermocycleur Veriti™ à un autre à l’aide d’un port USB
  • Réduction du temps de cyclisation par PCR lors de l’utilisation à des vitesses de rampe plus rapides
  • Le logiciel de gestion à distance VeritiLink™ en option vous offre une tranquillité d’esprit, vous permettant de gérer à distance plus de 50 cycleurs à partir de votre PC ou de votre téléphone compatible Internet
Blocs Veriflex™ : Fonctionnalité de PCR améliorée
Le thermocycleur à 96 puits Veriti™ est doté de blocs VeriFlex™ innovants pour une fonctionnalité de PCR améliorée. Six modules Peltier différents garantissent une polyvalence et une flexibilité maximales, et offrent deux avantages clés : 1) Optimisation PCR : chaque bloc peut être réglé à une température spécifique idéale pour assurer un contrôle précis de l’optimisation PCR ; 2) Plus d’expériences réalisées : les six modules Peltier peuvent également être utilisés à six températures d’hybridation différentes lors de la même opération. Grâce à cette fonctionnalité améliorée, le thermocycleur à 96 puits Veriti™ avec blocs VeriFlex est le thermocycleur idéal pour tout laboratoire.
Contrôle à portée de main
L’interface utilisateur puissante, mais simple à utiliser sur le système Veriti est pilotée par l’écran tactile couleur VGA de 6,5 pouces (16,51 cm). Le grand écran permet de visualiser facilement vos courbes de température. En outre, les grandes touches de navigation sont indispensables à la programmation du thermocycleur Veriti. La configuration et la navigation du thermocycleur Veriti ne nécessitent pas l’utilisation d’un stylet ou d’une souris.
Configuration rapide et résultats rapides
Le système Veriti dispose de deux options différentes pour la navigation par méthode. Pour une configuration rapide, vous pouvez sélectionner les méthodes préprogrammées à exécuter. Si vous préférez programmer vos propres méthodes, il vous suffit de sélectionner l’étape que vous souhaitez configurer puis d’utiliser le clavier pour entrer les étapes de thermocyclage. Une fois la configuration terminée, vous avez la possibilité d’enregistrer la méthode sur l’instrument ou sur une clé USB.
Gestion de votre temps : Soyez rapide quand vous le souhaitez
Grâce au thermocycleur Veriti™, vous obtenez deux thermocycleurs en un seul : un thermocycleur standard avec sa fonction supérieure au gradient et un thermocycleur à activation rapide. Que vous ayez actuellement besoin ou non d’exécuter une PCR rapide et de réduire votre durée de cyclisation par PCR ou que vous ayez potentiellement besoin à l’avenir d’une application pour une PCR rapide, le thermocycleur Veriti offre la flexibilité nécessaire pour aller vite lorsque vous le souhaitez.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Tubes de 0,2 ml, plaque à 96 puits
Précision thermique ± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Montée en température des échantillons ± 3,35°C⁄s
Plage de températures (métrique) 4,0 à 99,9°C
Plage de volume de réaction 10-100 µl
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
À utiliser avec (équipement) Thermocycleur Veriti
Uniformité thermique <0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Vitesse de réaction Rapide, standard
Dimensions Hauteur : 24,5 cm (9,6 po), largeur : 23,7 cm (9,3 po), profondeur : 48,5 cm (19,1 po)
Capacité 96 tubes de 0,2 ml, 1 plaque de 96 puits
Tension 100 à 240 V
Gamme de produits Veriti
Pic de montée en température du bloc 3,9°C⁄s
Type d’affichage Connecteur VGA couleur 32 K de 6,5 po avec écran tactile
Type de produit Thermocycleur
Hauteur (impériale) 9,6 in
Profondeur (impériale) 19,1 in
Hauteur (métrique) 24,5 cm
Largeur (métrique) 23,7 cm
Largeur (impériale) 9,3 in
Profondeur (métrique) 48,5 cm
Gamme de températures 0°C à 100°C
À utiliser avec (application) PCR
Programmes Redémarrage automatique (après coupures de courant), protection contre l’écrasement du programme
Interface utilisateur USB
Montée en température max. 3,9°C/s (bloc), 3,35°C/s (échantillon)
Mémoire USB et embarqué
Remarques Blocs Veriflex™ : 25°C (5°C de zone à Zone), format standard de 0,2 ml et bloc d’échantillons activés pour une chimie rapide
Calculateur Tm Menu piloté par l’écran tactile
Poids 11,4 kg (25 lb.)
Configurations des blocs 96 puits, 0,2 ml, 6 zones Veriflex