Learn More
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Thermal Cycler, 384-well
Code produit 17251822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Thermocycleur
Thermocycleur avec emballage en plastique
Garantie:
Garantie limitée
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Garantie Conditionnement
17251822 Thermocycleur Garantie limitée 1 pièce
17231822 Thermocycleur avec emballage en plastique Garantie limitée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17251822 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A48140
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le thermocycleur Applied Biosystems VeritiPro est un produit dont la fiabilité est éprouvée grâce à la connectivité et la technologie de contrôle de la température avancées.
The Applied Biosystems VeritiPro Thermal Cycler delivers proven reliability with advanced temperature control technology and connectivity. Take advantage of next-level PCR technology featuring faster ramping speeds and lower noise output. Connect to the cloud-enabled VeritiPro Thermal Cycler remotely. Conveniently design and securely upload your methods, monitor runs, and check instrument availability from any mobile device or desktop computer using Connect, our cloud-based platform.
Profitez des fonctionnalités avancées d’optimisation de la réaction PCR offrant des vitesses de montée plus rapides et un bruit plus faible. Connectez-vous à distance au thermocycleur VeritiPro basé sur le cloud. Conception pratique et téléchargement sécurisé de vos méthodes et de vos analyses de moniteur. Vérification de la disponibilité des instruments à partir de n’importe quel appareil mobile ou ordinateur de bureau, en utilisant Connect, notre plateforme basée sur le cloud.
Caractéristiques du thermocycleur VeritiPro :
Capacités à distance : en connectant votre thermocycleur VeritiPro à Connect, vous contrôlez complètement votre instrument tout en étant absent de votre laboratoire. Grâce à Connect, vous pouvez vérifier la disponibilité des instruments par le biais de l’application mobile, télécharger des rapports expérimentaux, recevoir des alertes et bien plus encore.
Mode Simulation : le thermocycleur VeritiPro est équipé de modes de simulation, qui lui permettent de fonctionner avec les mêmes vitesses de montée que les instruments précédents ou différents. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez adopter les mêmes vitesses de montée que ceux des thermocycleurs de PCR Applied Biosystems 2720, Bio-Rad T100, Bio-Rad MyCycler, Bioer XP Cycler, Eppendorf Mastercycler, MJ Research PTC-200, et Takara Dice.
Notre instrument le plus silencieux : avec tant d’équipements en cours d’utilisation dans votre laboratoire, pourquoi utiliser un thermocycleur qui rendrait l’ambiance encore plus bruyante ? Nous avons revu la technologie des instruments internes pour fournir à votre laboratoire un thermocycleur fonctionnant à un niveau sonore inférieur à 48 dB (A).
Contrôle avec un écran tactile de 8 pouces : interface tactile améliorée, intuitive et réactive vous permettant de programmer en toute simplicité et de réduire le temps consacré à la formation des nouveaux utilisateurs.
Format compact : grâce à la popularité croissante de nos plus petits instruments, nous avons décidé de proposer notre thermocycleur Veriti éprouvé à un format compact. Le thermocycleur VeritiPro peut s’adapter à peu presque toute paillasse avec ses dimensions de 24,5 cm de large et 46,7 cm de profondeur.
Plastiques PCR Applied Biosystems
Les plastiques PCR Applied Biosystems ont été conçus et validés afin de fonctionner avec nos thermocycleurs depuis plus de 25 ans. Plusieurs options sont disponibles pour chaque format et débit afin de garantir des résultats cohérents et précis durant toutes vos expériences.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique ± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Uniformité thermique < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Dimensions 46,5 x 24,5 x 21,7 cm (18,3 x 9,6 x 8,5 in)
Capacité 384 puits, 20 µl
Tension 100 à 240 V
Type d’affichage Écran tactile TFT LCD couleur 8 po
Type de produit Thermocycleur
Garantie Garantie limitée
Gamme de températures 0°C à 100°C
Interface utilisateur USB, Wi-Fi, Ethernet
Puissance 700 W
Montée en température max. 5°C/s
Nbre de programmes >1 000 protocoles
Description VeritiPro™ Thermal Cycler, 384-well
Quantité 1 instrument
Poids 12 kg (26,5 lb)
Configurations des blocs Bloc isotherme à 384 puits