Learn More
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Thermal Cycler, 96-well
Description
The Applied Biosystems VeritiPro Thermal Cycler delivers proven reliability with advanced temperature control technology and connectivity. Take advantage of next-level PCR optimization with the precision offered by VeriFlex block technology. Connect to the cloud-enabled VeritiPro Thermal Cycler remotely. Conveniently design and securely upload your methods, monitor runs, and check instrument availability from any mobile device or desktop computer using Connect, our cloud-based platform.
Connectez-vous à distance au thermocycleur VeritiPro basé sur le cloud. Conception pratique et téléchargement sécurisé de vos méthodes et de vos analyses de moniteur. Vérification de la disponibilité des instruments à partir de n’importe quel appareil mobile ou ordinateur de bureau, en utilisant Connect, notre plateforme basée sur le cloud.
Caractéristiques du thermocycleur VeritiPro :
Optimisation de la température grâce à la technologie Veriflex : les blocs Veriflex sont contrôlés par plusieurs éléments Peltier et sont utilisés afin d’optimiser avec précision les températures de la réaction PCR. Le thermocycleur VeritiPro permet de paramétrer six zones de contrôle indépendant de la température, et donc de bénéficier d’un contrôle ultime sur vos flux de travaux de PCR.
Capacités à distance : en connectant votre thermocycleur VeritiPro à Connect, vous contrôlez complètement votre instrument tout en étant absent de votre laboratoire. Grâce à Connect, vous pouvez vérifier la disponibilité des instruments par le biais de l’application mobile, télécharger des rapports expérimentaux, recevoir des alertes et bien plus encore.
Mode simulation : le thermocycleur VeritiPro est équipé de modes de simulation, qui lui permettent de fonctionner avec les mêmes vitesses de montée que les instruments précédents ou différents. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez adopter les mêmes vitesses de montée que ceux des thermocycleurs de PCR Veriti, Applied Biosystems 2720, Bio-Rad T100, Bio-Rad MyCycler, Bioer XP Cycler, Eppendorf Mastercycler, MJ Research PTC-200, et Takara Dice.
Notre instrument le plus silencieux : avec tant d’équipements en cours d’utilisation dans votre laboratoire, pourquoi utiliser un thermocycleur qui rendrait l’ambiance encore plus bruyante ? Nous avons revu la technologie des instruments internes pour fournir à votre laboratoire un thermocycleur fonctionnant à un niveau sonore inférieur à 48 dB (A).
Contrôle avec un écran tactile de 8 pouces : interface tactile améliorée, intuitive et réactive vous permettant de programmer en toute simplicité et de réduire le temps consacré à la formation des nouveaux utilisateurs.
Format compact : grâce à la popularité croissante de nos plus petits instruments, nous avons décidé de proposer notre thermocycleur Veriti éprouvé à un format compact. Le thermocycleur VeritiPro peut s’adapter à peu presque toute paillasse avec ses dimensions de 24,5 cm de large et 46,7 cm de profondeur.
Plastiques PCR Applied Biosystems
Les plastiques PCR Applied Biosystems ont été conçus et validés afin de fonctionner avec nos thermocycleurs depuis plus de 25 ans. Plusieurs options sont disponibles pour chaque format et débit afin de garantir des résultats cohérents et précis durant toutes vos expériences.
Bandelettes de 8 tubes MicroAmp avec bouchons bombés fixés
Les bandelettes de 8 tubes MicroAmp avec bouchons bombés fixés sont dotées de bouchons bombés fixés individuellement, de grandes languettes doubles aux extrémités et de marqueurs gradués de 20 µl sur chaque tube afin d’éviter la contamination croisée, les erreurs de pipetage et les erreurs d’identification des échantillons.
Caractéristiques :
- Bandelette de huit tubes, munie de bouchons bombés fixés, dont l’ouverture et la fermeture sont indépendantes pour éviter la contamination et l’évaporation
- Bouchons angulaires pour positionner efficacement la barrette de tubes dans les racks et les blocs du thermocycleur
- Marquage des lettres A à H gravées sur des tubes individuels. Visible lorsque les bouchons sont ouverts ou fermés
- Doubles languettes aux extrémités pour un marquage approprié et une manipulation aisée
- Marqueurs de mesure gradués de 20 μl sur chaque tube pour une vérification visuelle du volume
Specifications
Specifications
| Format | 8-tube Strips |
| Précision thermique | ± 0,25°C (35°C à 99,9°C) |
| Contenu et stockage | • Thermocycleur VeritiPro • Cordon d’alimentation spécifique au pays • 1 barrette de 8 tubes MicroAmp avec bouchons bombés fixés, 0,2 ml • 1 film adhésif transparent MicroAmp • 1 film adhésif transparent à 32 puits MicroAmp |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleur |
| Uniformité thermique | <0.5°C (30 sec. after reaching 95°C) |
| Dimensions | 46,5 x 24,5 x 21,7 cm (18,3 x 9,6 x 8,5 in) |
| Capacité | 96 puits |
| Tension | 100 à 240 V |
| Type d’affichage | Écran tactile TFT LCD couleur 8 po |
| Type de produit | Thermal Cycler with Plastic Package |
| Show More |