Learn More
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Thermal Cycler, 96-well
Code produit 17146388 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Thermal Cycler
Thermal Cycler with Plastic Package
Thermocycleur
Garantie:
2 an
Garantie limitée
Format:
8-tube Strips
96-well
EnduraPlates
TriFlex Plates
Conditionnement:
1 pièce
10mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Garantie Format Conditionnement
17146388 Thermal Cycler with Plastic Package 2 an EnduraPlates 10mL
16893330 Thermocycleur Garantie limitée 96-well 1 pièce
17192379 Thermal Cycler 2 an TriFlex Plates 1 pièce
17136388 Thermal Cycler with Plastic Package 2 an 8-tube Strips 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17146388 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A47397
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-11-2026
Le thermocycleur Applied Biosystems VeritiPro est un produit dont la fiabilité est éprouvée grâce à la connectivité et la technologie de contrôle de la température avancées.
The Applied Biosystems VeritiPro Thermal Cycler delivers proven reliability with advanced temperature control technology and connectivity. Take advantage of next-level PCR optimization with the precision offered by VeriFlex block technology. Connect to the cloud-enabled VeritiPro Thermal Cycler remotely. Conveniently design and securely upload your methods, monitor runs, and check instrument availability from any mobile device or desktop computer using Connect, our cloud-based platform.
Connectez-vous à distance au thermocycleur VeritiPro basé sur le cloud. Conception pratique et téléchargement sécurisé de vos méthodes et de vos analyses de moniteur. Vérification de la disponibilité des instruments à partir de n’importe quel appareil mobile ou ordinateur de bureau, en utilisant Connect, notre plateforme basée sur le cloud.
Caractéristiques du thermocycleur VeritiPro :
Optimisation de la température grâce à la technologie Veriflex : les blocs Veriflex sont contrôlés par plusieurs éléments Peltier et sont utilisés afin d’optimiser avec précision les températures de la réaction PCR. Le thermocycleur VeritiPro permet de paramétrer six zones de contrôle indépendant de la température, et donc de bénéficier d’un contrôle ultime sur vos flux de travaux de PCR.
Capacités à distance : en connectant votre thermocycleur VeritiPro à Connect, vous contrôlez complètement votre instrument tout en étant absent de votre laboratoire. Grâce à Connect, vous pouvez vérifier la disponibilité des instruments par le biais de l’application mobile, télécharger des rapports expérimentaux, recevoir des alertes et bien plus encore.
Mode simulation : le thermocycleur VeritiPro est équipé de modes de simulation, qui lui permettent de fonctionner avec les mêmes vitesses de montée que les instruments précédents ou différents. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez adopter les mêmes vitesses de montée que ceux des thermocycleurs de PCR Veriti, Applied Biosystems 2720, Bio-Rad T100, Bio-Rad MyCycler, Bioer XP Cycler, Eppendorf Mastercycler, MJ Research PTC-200, et Takara Dice.
Notre instrument le plus silencieux : avec tant d’équipements en cours d’utilisation dans votre laboratoire, pourquoi utiliser un thermocycleur qui rendrait l’ambiance encore plus bruyante ? Nous avons revu la technologie des instruments internes pour fournir à votre laboratoire un thermocycleur fonctionnant à un niveau sonore inférieur à 48 dB (A).
Contrôle avec un écran tactile de 8 pouces : interface tactile améliorée, intuitive et réactive vous permettant de programmer en toute simplicité et de réduire le temps consacré à la formation des nouveaux utilisateurs.
Format compact : grâce à la popularité croissante de nos plus petits instruments, nous avons décidé de proposer notre thermocycleur Veriti éprouvé à un format compact. Le thermocycleur VeritiPro peut s’adapter à peu presque toute paillasse avec ses dimensions de 24,5 cm de large et 46,7 cm de profondeur.
Plastiques PCR Applied Biosystems
Les plastiques PCR Applied Biosystems ont été conçus et validés afin de fonctionner avec nos thermocycleurs depuis plus de 25 ans. Plusieurs options sont disponibles pour chaque format et débit afin de garantir des résultats cohérents et précis durant toutes vos expériences.
MicroAmp EnduraPlates
Les MicroAmp EnduraPlates offrent d’excellentes performances en matière de PCR ou de qPCR dans des formats conçus pour répondre à vos besoins d’expérimentation. Elles sont la solution idéale pour les travaux qui nécessitent un traitement spécial et un niveau de durabilité supérieur, à utiliser dans le cadre d’expériences multi-instruments Elles sont validées pour une utilisation avec les thermocycleurs PCR Applied Biosystems pour une adaptation et des performances optimales.
Caractéristiques principales :
  • Optimisé pour les performances avec les instruments Applied Biosystems
  • Certifiés sans inhibiteurs d’ADN, de RNAse et de PCR avec des tests d’échantillonnage en cours de traitement
  • Fabriquées selon la norme ANSI / SBS, adaptées aux laboratoires à haut débit et à la manipulation robotique
  • Disponibles en plusieurs couleurs pour faciliter l’organisation des dosages de laboratoire
  • Excellente stabilité mécanique et planéité pour tous les besoins de flux de travaux
Films adhésifs transparents MicroAmp
Les films adhésifs transparents MicroAmp permettent de sceller en toute sécurité toute la microplaque pour empêcher toute évaporation et contamination de puits à puits.
Caractéristiques principales :
  • Le film adhésif assure une étanchéité parfaite sur les puits pour empêcher toute fuite et évaporation
  • Facile à appliquer et à retirer
  • Disponible au format transparent (économique et collant) ou optique (prêt pour la PCR en temps réel et non collant)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format EnduraPlates
Précision thermique ± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Contenu et stockage • Thermocycleur VeritiPro
• Cordon d’alimentation spécifique au pays
• 1 plaque de réaction transparente à 96 puits MicroAmp EnduraPlate Optical avec code-barres
• 1 film adhésif transparent MicroAmp
• 1 film adhésif transparent à 32 puits MicroAmp
Uniformité thermique <0.5°C (30 sec. after reaching 95°C)
Dimensions 46,5 x 24,5 x 21,7 cm (18,3 x 9,6 x 8,5 in)
Capacité 96 puits
Tension 100 à 240 V
Type d’affichage Écran tactile TFT LCD couleur 8 po
Type de produit Thermal Cycler with Plastic Package
Garantie 2 an
Gamme de températures 0°C à 100°C
Fréquence 50 à 60 Hz
Interface utilisateur USB, Wi-Fi, Ethernet
Puissance 600 W
Montée en température max. 6°C/s
Nbre de programmes >1 000 protocoles
Description VeritiPro™ Thermal Cycler + Plastics Package, 96-well, EnduraPlates
Quantité 1 Package
Mémoire Mémoire intégrée de 16 Go
Poids 12 kg (26,5 lb)
Configurations des blocs Bloc VeriFlex 6 zones à 96 puits