Learn More
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Thermal Cycler, 96-well
Code produit 17192379
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Thermal Cycler
Thermal Cycler with Plastic Package
Thermocycleur
Garantie:
2 an
Garantie limitée
Format:
8-tube Strips
96-well
EnduraPlates
TriFlex Plates
Conditionnement:
1 pièce
10mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Garantie Format Conditionnement
17192379 Thermal Cycler 2 an TriFlex Plates 1 pièce
16893330 Thermocycleur Garantie limitée 96-well 1 pièce
17146388 Thermal Cycler with Plastic Package 2 an EnduraPlates 10mL
17136388 Thermal Cycler with Plastic Package 2 an 8-tube Strips 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17192379 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A47398
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le thermocycleur Applied Biosystems VeritiPro est un produit dont la fiabilité est éprouvée grâce à la connectivité et la technologie de contrôle de la température avancées.
The Applied Biosystems VeritiPro Thermal Cycler delivers proven reliability with advanced temperature control technology and connectivity. Take advantage of next-level PCR optimization with the precision offered by VeriFlex block technology. Connect to the cloud-enabled VeritiPro Thermal Cycler remotely. Conveniently design and securely upload your methods, monitor runs, and check instrument availability from any mobile device or desktop computer using Connect, our cloud-based platform.
Le thermocycleur Applied Biosystems VeritiPro est un produit dont la fiabilité est éprouvée grâce à la connectivité et la technologie de contrôle de la température avancées. Profitez des fonctionnalités avancées d’optimisation de la réaction PCR grâce à la précision de la technologie de bloc VeriFlex. Connectez-vous à distance au thermocycleur VeritiPro basé sur le cloud. Conception pratique et téléchargement sécurisé de vos méthodes et de vos analyses de moniteur. Vérification de la disponibilité des instruments à partir de n’importe quel appareil mobile ou ordinateur de bureau, en utilisant Connect, notre plateforme basée sur le cloud.
Caractéristiques du thermocycleur VeritiPro :
Optimisation de la température grâce à la technologie Veriflex : les blocs Veriflex sont contrôlés par plusieurs éléments Peltier et sont utilisés afin d’optimiser avec précision les températures de la réaction PCR. Le thermocycleur VeritiPro permet de paramétrer six zones de contrôle indépendant de la température, et donc de bénéficier d’un contrôle ultime sur vos flux de travaux de PCR.
Capacités à distance : en connectant votre thermocycleur VeritiPro à Connect, vous contrôlez complètement votre instrument tout en étant absent de votre laboratoire. Grâce à Connect, vous pouvez vérifier la disponibilité des instruments par le biais de l’application mobile, télécharger des rapports expérimentaux, recevoir des alertes et bien plus encore.
Mode simulation : le thermocycleur VeritiPro est équipé de modes de simulation, qui lui permettent de fonctionner avec les mêmes vitesses de montée que les instruments précédents ou différents. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez adopter les mêmes vitesses de montée que ceux des thermocycleurs de PCR Veriti, Applied Biosystems 2720, Bio-Rad T100, Bio-Rad MyCycler, Bioer XP Cycler, Eppendorf Mastercycler, MJ Research PTC-200, et Takara Dice.
Notre instrument le plus silencieux : avec tant d’équipements en cours d’utilisation dans votre laboratoire, pourquoi utiliser un thermocycleur qui rendrait l’ambiance encore plus bruyante ? Nous avons revu la technologie des instruments internes pour fournir à votre laboratoire un thermocycleur fonctionnant à un niveau sonore inférieur à 48 dB (A).
Contrôle avec un écran tactile de 8 pouces : interface tactile améliorée, intuitive et réactive vous permettant de programmer en toute simplicité et de réduire le temps consacré à la formation des nouveaux utilisateurs.
Format compact : grâce à la popularité croissante de nos plus petits instruments, nous avons décidé de proposer notre thermocycleur Veriti éprouvé à un format compact. Le thermocycleur VeritiPro peut s’adapter à peu presque toute paillasse avec ses dimensions de 24,5 cm de large et 46,7 cm de profondeur.
Plastiques PCR Applied Biosystems
Les plastiques PCR Applied Biosystems ont été conçus et validés afin de fonctionner avec nos thermocycleurs depuis plus de 25 ans. Plusieurs options sont disponibles pour chaque format et débit afin de garantir des résultats cohérents et précis durant toutes vos expériences.
Plaque de réaction PCR 3 x 32 puits MicroAmp TriFlex
Les plaques de réaction PCR MicroAMP Triflex 3 x 32 puits ont une conception unique, avec trois plaques de PCR identiques en polypropylène 32 puits connectées par deux languettes latérales pour une utilisation avec des blocs thermiques de 32 puits et 96 puits standard. Les plaques offrent la même conception à paroi fine que tous les autres plastiques MicroAMP, pour un excellent transfert de chaleur du bloc thermique à l’échantillon. Elles sont validées pour une utilisation avec les thermocycleurs PCR Applied Biosystems pour un ajustement et des performances optimaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format TriFlex Plates
Précision thermique ± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Contenu et stockage • Thermocycleur VeritiPro
• Cordon d’alimentation spécifique au pays
• 1 plaque de réaction PCR MicroAMP Triflex 3 x 32 puits
• 1 film adhésif transparent MicroAMP
• 1 film adhésif transparent MicroAMP à 32 puits
À utiliser avec (équipement) Thermocycleur
Uniformité thermique <0.5°C (30 sec. after reaching 95°C)
Dimensions 46,5 x 24,5 x 21,7 cm (18,3 x 9,6 x 8,5 in)
Capacité 96 puits
Tension 100 à 240 V
Type d’affichage Écran tactile TFT LCD couleur 8 po
Type de produit Thermal Cycler
Garantie 2 an
Gamme de températures 0°C à 100°C
Fréquence 50 à 60 Hz
Interface utilisateur USB, Wi-Fi, Ethernet
Puissance 600 W
Montée en température max. 6°C/s
Nbre de programmes >1 000 protocoles
Description VeritiPro™ Thermal Cycler + Plastics Package, 96-well, TriFlex plates
Quantité 1 Package
Mémoire Mémoire intégrée de 16 Go
Poids 12 kg (26,5 lb)
Configurations des blocs Bloc VeriFlex 6 zones à 96 puits