Learn More
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Thermal Cycler, 96-well
Code produit p-7246661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Thermal Cycler
Thermal Cycler with Plastic Package
Thermocycleur
Garantie:
2 an
Garantie limitée
Format:
8-tube Strips
96-well
EnduraPlates
TriFlex Plates
Conditionnement:
1 pièce
10mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Garantie Format Unit Size
16893330 Thermocycleur Garantie limitée 96-well 1 pièce
17146388 Thermal Cycler with Plastic Package 2 an EnduraPlates 10mL
17192379 Thermal Cycler 2 an TriFlex Plates 1 pièce
17136388 Thermal Cycler with Plastic Package 2 an 8-tube Strips 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16893330 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. A48141
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le thermocycleur Applied Biosystems VeritiPro est un produit dont la fiabilité est éprouvée grâce à la connectivité et la technologie de contrôle de la température avancées.
The Applied Biosystems VeritiPro Thermal Cycler delivers proven reliability with advanced temperature control technology and connectivity. Take advantage of next-level PCR optimization with the precision offered by VeriFlex block technology. Connect to the cloud-enabled VeritiPro Thermal Cycler remotely. Conveniently design and securely upload your methods, monitor runs, and check instrument availability from any mobile device or desktop computer using Connect, our cloud-based platform.
Connectez-vous à distance au thermocycleur VeritiPro basé sur le cloud. Conception pratique et téléchargement sécurisé de vos méthodes et de vos analyses de moniteur. Vérification de la disponibilité des instruments à partir de n’importe quel appareil mobile ou ordinateur de bureau, en utilisant Connect, notre plateforme basée sur le cloud.
Caractéristiques :
Optimisation de la température grâce à la technologie Veriflex : Les blocs Veriflex sont contrôlés par plusieurs éléments Peltier et sont utilisés afin d’optimiser avec précision les températures de la réaction PCR. Le thermocycleur VeritiPro permet de paramétrer six zones de contrôle indépendant de la température, et donc de bénéficier d’un contrôle ultime sur vos flux de travaux de PCR.
Capacités à distance : en connectant votre thermocycleur VeritiPro à Connect, vous contrôlez complètement votre instrument tout en étant absent de votre laboratoire. Grâce à Connect, vous pouvez vérifier la disponibilité des instruments par le biais de l’application mobile, télécharger des rapports expérimentaux, recevoir des alertes et bien plus encore.
Mode simulation : le VeritiPro est équipé de modes de simulation, qui lui permettent de fonctionner avec les mêmes taux de rampe que les instruments précédents ou différents. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez adopter les mêmes taux de rampe que ceux des thermocycleurs Veriti, Applied Biosystems 2720, Bio-Rad T100, Bio-Rad MyCycler, Bioer XP Cycler, Eppendorf Mastercycler, MJ Research PTC-200, and Takara Dice PCR.
Notre instrument le plus silencieux : avec tant d’équipements en cours d’utilisation dans votre laboratoire, pourquoi utiliser un thermocycleur qui rendrait l’ambiance encore plus bruyante ? Nous avons revu la technologie des instruments internes pour fournir à votre laboratoire un thermocycleur fonctionnant à un niveau sonore inférieur à 48 dB (A).
Contrôle avec un écran tactile de 8 pouces : interface tactile améliorée, intuitive et réactive vous permettant de programmer en toute simplicité et de réduire le temps consacré à la formation des nouveaux utilisateurs.
Format compact : grâce à la popularité croissante de nos plus petits instruments, nous avons décidé de proposer le thermocycleur Veriti à un format compact. Ses dimensions de 24,5 cm (largeur) et 46,7 cm (profondeur) lui permettent de s’adapter à presque toutes les stations de travail.
Plastiques PCR Applied Biosystems
Les plastiques PCR Applied Biosystems ont été conçus et validés afin de fonctionner avec nos thermocycleurs depuis plus de 25 ans. Plusieurs options sont disponibles pour chaque format et débit afin de garantir des résultats cohérents et précis durant toutes vos expériences.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format 96-well
Précision thermique ± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Contenu et stockage • Thermocycleur VeritiPro
• Cordon d’alimentation spécifique au pays
Uniformité thermique <0.5°C (30 sec. after reaching 95°C)
Dimensions 46,5 x 24,5 x 21,7 cm (18,3 x 9,6 x 8,5 in)
Capacité 96 puits, 0,2 ml
Tension 100 à 240 V
Type d’affichage Écran tactile TFT LCD couleur 8 po
Type de produit Thermocycleur
Garantie Garantie limitée
Gamme de températures 0°C à 100°C
Fréquence 50 à 60 Hz
Interface utilisateur USB, Wi-Fi, Ethernet
Puissance 700 W
Montée en température max. 6°C/s
Nbre de programmes >1 000 protocoles
Description VeritiPro™ Thermal Cycler, 96-well
Quantité 1 Instrument
Mémoire Mémoire intégrée de 16 Go
Poids 12 kg (26,5 lb)
Configurations des blocs Bloc VeriFlex 6 zones à 96 puits