Learn More
Gilson™ Pompe à seringue unique VERITY 4020
Code produit 16696155 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température (métrique) Max:
40°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Température (métrique) Max Conditionnement
16696155 40°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16696155 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur 31130001
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les pompes à seringue VERITY™ offrent vitesse et fiabilité aux transferts de liquides répétitifs à petit et grand volume dans la HPLC, la SPE et d’autres méthodes générales de manipulation de liquides.
  • Ces pompes fonctionnent avec de nombreux systèmes VERITY et sont disponibles avec des configurations à seringue unique, seringue double et seringue double avec raccord en T. Un capteur de pression est disponible sur certains modèles.
  • Choisissez la pompe la mieux adaptée à vos besoins
  • Les pompes à seringue VERITY 4060 et 4260 sont conçues pour être utilisées avec les systèmes de SPE VERITY ASPEC™ pour automatiser la manipulation et les extractions de liquides à l’aide d’une élution à pression positive.
  • La pompe à seringue unique VERITY 4060 et la pompe à seringue double VERITY 4260 lorsqu’elles sont couplées à un système ASPEC, peuvent automatiser les procédures de manipulation des liquides et l’extraction en phase solide (SPE) à l’aide d’une élution à pression positive.
Spécification
Tension 100/240 V
Poids (métrique) 4,4 kg
Dimensions (L x l x H) extérieures 14,6 x 17,1 x 26,9 cm
Nombre de canaux 1
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 5°C
Type de produit Pompe seringue