Learn More
Verlukast, TRC
Product Code. 30453075
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30453075 50 mg -
30452103 10 mg 10mg
30457026 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30453075 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCV12850050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 120443-16-5
Formule moléculaire C26 H27 Cl N2 O3 S2
Poids moléculaire (g/mol) 515.09
Nom IUPAC 3-[(R)-[3-[(E)-2-(7-chloroquinoline-2-yl)éthynyl]phényl]-[3-(diméthylamino)-3-oxopropyl]sulfanylméthylesulfanylpropanoïque
SMILES CN(C)C(=O)CCS[C@H](SCCC(=O)O)c1cccc(\C=C\c2ccc3ccc(Cl)cc3n2)c1
Specifications
Nom chimique ou matériau Verlukast
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H27ClN2O3S2/c1-29(2)24(30)12-14-33-26(34-15-13-25(31)32)20-5-3-4-18(16-20)6-10-22-11-8-19-7-9-21(27)17-23(19)28-22/h3-11,16-17,26H,12-15H2,1-2H3,(H,31,32)/b10-6+/t26-/m1/s1
Poids de la formule 514.1152
Pourcentage de pureté >95%