Learn More
Azpack™ Granulés de vermiculite pour conditionnement
Code produit 12387238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12387238 100 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12387238 Fournisseur Azpack™ Code fournisseur 12387238
 Article restreint
En stock
Retiennent les déversements de liquides dangereux sous une forme semblable à celle du sable. Les granulés de vermiculite pour conditionnement Azpack™ peuvent également être utilisés dans les jardins et pour l’isolation des combles ou mélangés avec d
  • Matériau ultraléger pour le conditionnement des produits chimiques dangereux et l’absorption des déversements
  • Les granulés non combustibles sont insolubles dans l’eau et dans tous les solvants organiques
  • Absorbent et retiennent une large gamme de liquides
  • La taille nominale des granulés varie entre 3 à 15 mm
  • Fournis en sachets de 4 pi³ (environ 100 L)
  • Le sachet pèse 8 kg.
Spécification
Capacité (métrique) 100 L
Matériau Granulés ultralégers
Type Granulés absorbants
Format Sachet
Quantité d’emballage 1 de chaque
Diamètre (métrique) 3 à 15 mm (granulés)
Poids (métrique) 8 kg