Learn More
Vernakalant Hydrochloride, MedChemExpress
Description
Vernakalant hydrochloride is a mixed voltage- and frequency-dependent Na+ and atria-preferred K+ channel blocker. IC50 for block by Vernakalant of wild-type and mutant Kv1.5 channels Fractional block is 13.35±0.93 μM, 0.61±0.03 μM, and 1.63±0.09 μM for Kv1.5 channelwt, Kv1.5 channelI508F, Kv1.5 channelT479A, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vernakalant Hydrochloride |
| CAS | 748810-28-8 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H32ClNO4 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | RSD1235 hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (129.56 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (129.56 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=C(OC)C=C(CCO[C@H]2[C@H](N3CC[C@@H](O)C3)CCCC2)C=C1.Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 385.93 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?