Learn More
Chlorhydrate de Vernakalant, TRC
Code produit 30455339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30455339 1 mg -
30457244 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30455339 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV1286201MG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 748810-28-8
Formule moléculaire C20H31NO4 . HCl
Poids moléculaire (g/mol) 385.9
Synonyme (3R)- 1-[(1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethoxy]cyclohexyl]-3-pyrrolidinol Hydrochloride, (1R,2R)-2-((3R)-Hydroxypyrrolidinyl)-1-(3,4-dimethoxyphenethoxy)cyclohexane Monohydrochloride, (1R,2R)-2-((3R)-Hydroxypyrrolidinyl)-1-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethoxy]cyclohexane Monohydrochloride, (3R)-1-[(1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethoxy]cyclohexyl]-3-pyrrolidinol Monohydrochloride, RSD 1235
Nom IUPAC (3R)-1-[(1R,2R)-2-[2-(3,4-diméthoxyphényl)ethoxy]cyclohexyl]pyrrolidine-3-ol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.COc1ccc(CCO[C@@H]2CCCC[C@H]2N3CC[C@@H](O)C3)cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Vernakalant Hydrochloride
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H31NO4.ClH/c1-23-19-8-7-15(13-20(19)24-2)10-12-25-18-6-4-3-5-17(18)21-11-9-16(22)14-21;/h7-8,13,16-18,22H,3-6,9-12,14H2,1-2H3;1H/t16-,17-,18-;/m1./s1
Poids de la formule 385.202