Learn More
R&D Systems™ Human B7-H3 (NP_079516) VersaClone cDNA
Code produit 18709418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18709418 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 18709418 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC1166
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10µg
    Économisez 18.65€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
B7-H3 has been shown to be expressed at very high levels in immature dendritic cells, at moderate levels on mature dendritic cells, LPS stimulated immature dendritic cells and LPS stimulated monocytes, and at low levels on resting monocytes.
The Human B7-H3 (NP_079516) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for B7-H3/CD276, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The B7-H3/CD276 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Informations sur la commande
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Expression B7-H3/CD276
Numéro d’adhésion NP_079516
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formule cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Type d’insert 963bp
Identification génétique (Entrez) 80381
Alias de gène B7H3, B7H34Ig-B7-H3, B7-H3B7 homolog 3, CD276, CD276 antigen, CD276 molecule, Costimulatory molecule
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Human
Quantité 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.