Learn More
Thermo Scientific™ Bain à circulation réfrigéré VersaCool™, de -20° à +150°C
Code produit 15251418 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de températures:
-20°C à +150°C
Pression max.:
1200 mbar / 17,4 psi
Débit:
14,6 L/min
Puissance de refroidissement:
425 W
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures Pression max. Débit Puissance de refroidissement Conditionnement
15251418 -20°C à +150°C 1200 mbar / 17,4 psi 14,6 L/min 425 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15251418 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 231131300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les avancées en matière de capacités de surveillance à distance, d’efficacité énergétique, d’entrée de tension globale, de capacité d’échantillonnage et d’autres outils et fonctionnalités vous permettent de contrôler.
Augmentez le nombre d’échantillons pouvant être contrôlés avec le bain à circulation réfrigéré Thermo Scientific™ VersaCool™. Doté d’une nouvelle conception sans tête, VersaCool convient à une utilisation comme bain réfrigéré à recirculation ou circulateur chauffé pour faire circuler le liquide du bain vers des applications spécifiques. Il peut facilement être utilisé sur ou sous un paillasse, une hotte filtrante, des installations industrielles et même mobiles. Les avancées dans les capacités de surveillance à distance, l’efficacité énergétique, l’entrée de tension globale et d’autres outils et fonctionnalités vous permettent de contrôler et d’optimiser la précision.
Faites le choix Headless. Bénéficiez de plus d’avantages.
Nous relevons vos défis quotidiens, vous pouvez donc rester focalisé sur ce que vous aimez le plus, trouver des réponses aux questions scientifiques les plus compliquées.
Plus d’espace pour intégrer plus d’échantillons
  • Le retrait de la tête de commande et des serpentins a permis de créer un espace de travail plus vaste, plus sûr et plus facile à nettoyer
  • Augmentez le nombre d’échantillons et maximisez les résultats
  • Libérez une zone de travail plus grande et réduisez l’encombrement sur votre paillasse
Capacités de tension globales
  • Détecte automatiquement la tension appropriée
  • Une référence de pièce qui fonctionne avec toutes les tensions électriques mondiales
Fonctionnement à distance au bout des doigts
  • Utilisez les caractéristiques de communication et de contrôle pour garantir une gestion adaptée des vos échantillons
  • Utilisez n’importe quel smartphone ou tablette iOS ou Android pour un fonctionnement et une surveillance à distance
  • Prenez le contrôle opérationnel à partir d’un endroit éloigné avec notre logiciel NesCom ou notre solution de surveillance sans fil Thermo Scientific™ Smart-Vue™
Réduction de la consommation d’énergie et des coûts énergétiques
  • Fonctionne en permanence en mode éco-énergétique
  • Contrôle de vitesse variable des pompes, ventilateurs et compresseur
  • Utilisez uniquement l’énergie nécessaire pour votre application
Couvercle et rack sans égouttage et sans outil
  • Le rack sans outil est compatible avec une large plage de tailles de béchers et de tubes à essai
  • Couvercle avec charnière à gauche, à droite ou sans charnière
  • Le couvercle sans égouttage et avec pignon en option réduit l’humidité et se condense directement dans le bain
Affichage couleur de 5,7 po intuitif et tactile pour une configuration plus facile et plus efficace
  • Écran tactile avec interface conviviale, utilisable avec gant et stylet
  • Affichage brillant des lectures importantes
  • Simplicité de navigation et de fonctionnement
Garantie
3 ans pour les composants électroniques ; 2 ans pour tous les autres composants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE, RoHS, UL / CSA (en attente), WEEE
Communications Bluetooth, Ethernet, Mico USB, RS232, RS485
Puissance de refroidissement 425 W
Débit 14,6 L/min
Gamme de températures -20°C à +150°C
Caractéristiques Bluetooth, Ethernet (en attente), Mico USB, RS232, RS485, raccord pour capteur de retrait, raccord pour moniteur Smart-Vue
Capacité de chauffage 2 kW à 230V / 1,2 kW à 115V
Pression max. 1200 mbar / 17,4 psi
Niveau sonore <58 dBA
Garantie 3 ans de garantie sur les composants électroniques ; 2 ans de garantie sur tous les autres composants
Zone de travail 15,0 x 17,3 x 29,7 cm (22,4 x 10,2 x 18,7 in)
Poids (impériale) 80 lb
Poids (métrique) 36 kg
Tension 100-120 VAC ; 200-240 VAC
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.