Learn More
3M™ Protection de tête Versaflo™ S-Series à grande durabilité
Code produit 11781133 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
L
Poids (métrique):
125 g
130 g
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Poids (métrique) Conditionnement
11781133 L 130 g 1 pièce
11791133 S 125 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11781133 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000000144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    90.08€ / 1 pièces
    Économisez 81.92€
    47% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Convient aux applications exigeant un remplacement fréquent de la coiffe dans son ensemble, comme la production pharmaceutique, ou dans les environnements moins salissants pour le tissu externe. La coiffe très résistante 3M Versaflo série-S est compatible avec de nombreux systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée.
Convient aux applications exigeant un remplacement fréquent de la coiffe dans son ensemble, comme la production pharmaceutique, ou dans les environnements moins salissants pour le tissu externe. Pour la mise au rebut, la suspension et les composants de l’aération peuvent être rapidement retirés et séparés pour distinguer les flux de déchets lorsque des installations sont disponibles.
  • Suspension de tête intégrée assurant une protection complète de la tête et du visage.
  • Assure la protection des yeux et du visage contre les projections de —liquides et les impacts de faible énergie (grade F) selon la norme EN166.— La même classification de résistance aux chocs que celle des lunettes de sécurité.
  • Fabriqué à partir d'un tissu tricoté enduit de polyuréthane, durable, doux, silencieux et peu pelucheux, pour un confort optimal.
  • Excellent champ de vision, notamment vers le bas.
  • Aucun assemblage requis.
  • Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 166:2:F:3,‎ EN 12941 TH3,‎ Approuvé CE,‎ EN14594 3A
Couleur Gris
Matériau Maille de polyamide revêtue de polyuréthane
Type de produit Coiffe
Dimensions L
À utiliser avec (application) Pour les applications standard.
Comprend Harnais intégré
Type de visière Visière en polycarbonate revêtu
Poids (métrique) 130 g