Learn More
3M™ Versaflo™ Couvre-têtes et capuchons de la série S
Code produit 11711143 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Cagoule avec joint facial
Cagoule avec manchon intérieur
Cagoule de peintre de rechange avec bavette interne
Cagoule de rechange avec bavette interne
Capuche avec col montant
Ensemble de capot de peintre et de carénage intérieur
cagoule respiratoire
Couleur:
Blanc
Gris
Modèle:
S-433 L
S-433 L-5
S-433 S
S-605-10
S-607-10
S-655
S-657
S-707-10
S-757
S-805-5
S-855E
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Couleur Modèle Conditionnement
11711143 Capuche avec col montant Blanc S-655 1 pièce
10450180 Cagoule avec joint facial Blanc S-433 L 1 pièce
11810114 Cagoule avec joint facial Blanc S-433 L-5 1 pièce
10357839 cagoule respiratoire Blanc S-433 S 1 pièce
11751383 Capuche avec col montant Blanc S-605-10 10 pièces
11761383 Cagoule de rechange avec bavette interne Blanc S-607-10 10 pièces
11721143 Cagoule avec manchon intérieur Blanc S-657 1 pièce
11791383 Cagoule de peintre de rechange avec bavette interne Blanc S-707-10 10 pièces
11781143 Ensemble de capot de peintre et de carénage intérieur Blanc S-757 1 pièce
13481177 Capuche avec col montant Gris S-805-5 5 pièces
10135924 cagoule respiratoire Gris S-855E 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11711143 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100079870
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
3M™ Versaflo™ Les couvre-chefs et cagoules de la série S offrent une variété d'options pour les joints faciaux, les colliers, les carénages et les suspensions, vous permettant de choisir la protection respiratoire qui offre le meilleur rapport qualité-prix et le plus grand confort à votre équipe.
  • Les couvre-chefs et cagoules respiratoires de la série S sont spécialement conçus pour fonctionner avec votre Versaflo™ Appareil respiratoire à ventilation assistée et 3M™ Systèmes de respiration à adduction d'air.
  • Protège la tête, le visage, le cou et les épaules contre la poussière et les projections de peinture.
  • Offre un bon champ de vision.
  • Protège les yeux et le visage des éclaboussures de liquides, des particules volantes de faible énergie et de la poussière.
  • Des accessoires polyvalents sont disponibles pour vous aider à adapter la hotte à votre environnement particulier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Facteur de protection assigné (APF) 1000
Certifications/Conformité NIOSH
Description Capuche de rechange haut de gamme avec col intérieur, S-655
Couleur Blanc
Matériau Polypropylène
Type de produit Capuche avec col montant
À utiliser avec (application) Assemblage, entretien des installations, fonctionnement de machines, peinture, ponçage, fabrication de produits pharmaceutiques, manipulation de liquides, fabrication et recyclage de batteries, extraction et raffinage de produits pétrochimiques
À utiliser avec (équipement) Soupapes d’appareil respiratoire à adduction d’air et de purification à adduction d’air 3M™
Comprend Cagoule S-605 avec col intérieur, suspension de tête haut de gamme S-950, couvercle de réglage du flux d'air S-955, coussinet de réduction de taille S-954, S-922 Peel-Off
Matériau (lentille) PETG
Modèle S-655
Quantité 1 de chaque
Type de suspension Suspension réutilisable de qualité supérieure
Dimensions (L x l x H) 15,5 x 10,19 x 8,88 po (39,37 x 25,88 x 22,55 cm)
Longueur (impériale) 15,5 in
Longueur (métrique) 39,37 cm
Largeur (impériale) 10,19 in
Largeur (métrique) 25,88 cm
Hauteur (impériale) 8,88 in
Hauteur (métrique) 22,55 cm