Learn More
3M™ Versaflo™ Capot haute durabilité série S
Code produit 11771153 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
S-533 L
S-533 S
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
11771153 S-533 S 1 pièce
11761153 S-533 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11771153 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100011287
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le 3M™ La cagoule haute durabilité de la série S-500, avec suspension de tête intégrée et joint facial, est similaire à la série S-400, mais avec un tissu plus durable, doux, silencieux et peu pelucheux qui se drape plus facilement et confortablement sur le porteur.
  • La suspension intégrée offre une couverture de la tête, du visage, du cou et des épaules
  • Protège le visage et les yeux contre les éclaboussures de liquide et les particules et poussières volantes de faible énergie (catégorie F)
  • Fabriqué à partir d'un tissu durable, doux et peu pelucheux pour le confort de l'utilisateur
  • Convient aux applications nécessitant un remplacement fréquent de la coiffe dans son ensemble ou dans les environnements moins salissants pour le tissu externe
  • Aucun assemblage requis ; prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte.
  • Pèse 170 g
  • Homologué CE et conforme aux normes EN 12941 TH3, EN 166-2F-3 et EN 14594-3A
  • Couverture de la tête, du visage, du cou et des épaules
  • Blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Facteur de protection assigné (APF) 1000
Certifications/Conformité NIOSH
Couleur Blanc
Matériau Maille de polyamide revêtue de polyuréthane
Type de produit Cagoule avec joint facial
Dimensions Petite taille/Taille moyenne
À utiliser avec (application) Assemblage, entretien des installations, utilisation de machines, peinture, ponçage
À utiliser avec (équipement) GVP, Breathe-Easy™ Série V, T-300, T-600, T-800
Matériau (lentille) Polycarbonate revêtu
Modèle S-533 S
Quantité 1 de chaque
Dimensions (L x l x H) 10 x 9,63 x 8,19 po (25,4 x 24,46 x 20,8 cm)