Learn More
Ansell™ Gants en PVC bleu VersaTouch™ série 23-201
Code produit 15351005 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
6 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15351005 9 6 paires
15361005 10 6 paires
15341005 8 6 paires
15331005 7 6 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15351005 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 23201090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00€
    119.50€ / 6 paires
    Économisez 78.50€
    39% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gant en PVC à manche longue confortable offrant une excellente dextérité et flexibilité, même à basse température.
  • La finition sablée rugueuse offre une bonne préhension sur les surfaces humides
  • Le revêtement en PVC souple sur les gants offre une excellente dextérité et flexibilité à basses températures
  • La finition rugueuse enduite facilite et sécurise la manipulation des matériaux humides et glissants
  • Le manchon thermoscellé offre une résistance liquide et protège des poussières uniquement
Applications :
  • Manipulation de produits chimiques
  • Raffinage de produits chimiques
  • Nettoyage
  • Travaux de construction
  • Transformation de produits laitiers
  • Transformation du poisson
  • Traitement des fruits et légumes
  • À usage général
  • Services d’entretien
  • Petites tâches d’assemblage
  • Entretien
  • Raffinage d’huile et d’essence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Normes CATÉGORIE III, marquage CE, EN 374, EN 388 : 4121
Matériau de la manchette PVC
Applications Industriel
Coating Material PVC
Couleur Bleu
Latex Free Oui
Matériau PVC
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 9
Épaisseur (métrique) 4 mm
Type de manchette de gant Manchon thermoscellé
Doublure Coton
Quantité 72 paires
Résistant à Produits chimiques et liquides
Séries 23-201