Description
- Fabriqués à partir d'un mélange non tissé de 45 % de polyester et 55 % de cellulose assurant durabilité, absorption et fiabilité élevées.
- Les bords coupés et la fabrication en salle propre réduisent l'émission de particules et d'ions pour maîtriser la contamination.
- Disponibles en versions sèches et stériles pour de nombreuses applications en salle propre et en environnement contrôlé.
- Idéals pour essuyer et nettoyer les surfaces, outils et composants, maîtriser les déversements et appliquer ou éliminer les lubrifiants, résidus et désinfectants.
- Excellente compatibilité avec les solvants tels que l'alcool isopropylique (IPA), l'éthanol, l'acétone et les dégraissants, pour des utilisations variées.
- Adaptés au nettoyage des gants, carnets, téléphones et autres équipements introduits dans les zones contrôlées.
- Couramment utilisés pour garnir les plateaux afin de protéger, maintenir et sécher les pièces et dispositifs de salle propre pendant le traitement ou le stockage.
- Faibles niveaux de particules et de substances extractibles pour des performances fiables dans les zones sensibles à la contamination.
- Conformes aux normes USP et USP relatives aux essuyeurs pour assurer qualité et régularité des performances.
- Autoclavables et résistants à divers agents nettoyants pour une utilisation durable.
- Chaque lot porte un code individuel permettant une traçabilité complète et la maîtrise des procédés.
- Conçus pour les salles propres : ISO classes 5 à 8, classes 100 à 100 000 et grades UE B à D.
- Durée de conservation définie : non stériles (secs) – 5 ans après fabrication ; stériles (secs) – 3 ans après fabrication.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Essuyeur pour salle blanche |
| Longueur (impériale) | 4 in |
| Longueur (métrique) | 10 cm |
| Largeur (impériale) | 4 in |
| Largeur (métrique) | 10 cm |
| Matériau | Polyester Cellulose |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Jetable | Usage unique |
| Épaisseur | 1-ply |
| Stérilité | Stérile |