Learn More
Gibco™ Solution Versene
Code produit 11518876 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11518876 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11518876 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 15040033
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solution Versene
Versene est une solution EDTA à utiliser comme réactif doux et non enzymatique de dissociation des cellules. La solution Gibco™ Versene (0,48 mM) est formulée comme suit : 0,2 g d’EDTA(Na4) par litre de solution saline dans un tampon phosphate (PBS).
Usage du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Fabrication et système de qualité de BPFa sur deux sites
La solution Gibco™ Versene est fabriquée dans une installation conforme aux BPFa et située à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique à la solution Gibco™ Versene fabriqué sur notre site situé à Grand Island (15040-066). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Solution Versene, 100 ml, liquide, 1: 5000 Dilution, chélateurs EDTA, Sans rouge de phénol, Contient 0,2g d’EDTA (Na4) par litre de solution saline tamponnée au phosphate (PBS), soluble dans l’eau, recommandation de la FDA et norme ISO 13485, utilisé pour la culture cellulaire chez les mammifères, durée de conservation de 18 mois
Type de cellule Cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Avec additifs EDTA
Sans additif Sans rouge de phénol
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 100 mL
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche