Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Bouchons en silicone
Description
- Non toxique et chimiquement et biologiquement neutre.
- Hautement recommandé pour tous les travaux de culture tissulaire.
- Convient pour des températures comprises °entre -94 °F et +482 °F (-70 °C et +250 °C).
- Inodore et sans goût.
- Non adhérent et résistant au vieillissement.
- Idéal en biologie, microbiologie et hématologie, ainsi qu'en sciences alimentaires, et pour les appareils techniques, médicaux et hospitaliers.
Spécification
Spécification
| Plage de températures (métrique) | -70 °C et +250 °C |
| Diameter (Metric) Bottom | 10,5mm |
| Matériau | Silicone |
| Type de produit | Bouchons en silicone |