Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Bouchons en silicone
Code produit 10491525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
8 mm
10,5mm
12,5 mm
14 mm
20mm
Conditionnement:
20 pièces
50 pièces
500 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diameter (Metric) Bottom unitSize
10491525 20mm 500 pièces
10459994 10,5mm 50 pièces
11774568 12,5 mm -
10469994 14 mm 20 pièces
11764568 8 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10491525 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur 263013
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Versilic™ Bouchons pour la biologie, la microbiologie et l'hématologie.
  • Non toxique et chimiquement et biologiquement neutre.
  • Hautement recommandé pour tous les travaux de culture tissulaire.
  • Convient pour des températures comprises °entre -94 °F et +482 °F (-70 °C et +250 °C).
  • Inodore et sans goût.
  • Non adhérent et résistant au vieillissement.
  • Idéal en biologie, microbiologie et hématologie, ainsi qu'en sciences alimentaires, et pour les appareils techniques, médicaux et hospitaliers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Hauteur (métrique) 20mm
Quantité 500/boîte
Plage de températures (métrique) -70 °C et +250 °C
Diameter (Metric) Bottom 20mm
Diamètre (métrique) supérieur 12 mm
Matériau Silicone
Type de produit Bouchon en silicone