Learn More
Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic Silicone Tubing
Marque: Saint Gobain Performance Plastics™ 760440
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Density 1.2 translucent temperature range -60°C to 200°C, reel of 25m, 5mm bore X 10mm O.D. Versilic™