Learn More
- Home
- Products
- De la tubulure
- Tubulures en caoutchouc et en silicone
- Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone Versilic™
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone Versilic™
Code produit 11701706| Code produit | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Épaisseur (métrique) | Longueur totale (métrique) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 11701706 | 5 mm | 8 mm | 1.5 mm | 10 m | 10m |
| 10213061 | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 25 m | 25m |
| 10498322 | 10 mm | 16 mm | 3 mm | 10 m | 10m |
| 11739138 | 10 mm | 14 mm | 2 mm | 10 m | 10m |
| 11751726 | 10 mm | 16 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 10799151 | 10 mm | 18 mm | 4 mm | 10 m | 10m |
| 10083004 | 12 mm | 17 mm | 2,5 mm | 25 m | 25m |
| 11761726 | 15 mm | 21 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 13253539 | 18 mm | 24 mm | 24 mm | 10 m | 10m |
| 11781706 | 4 mm | 10 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 11751706 | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 50 m | 50m |
| 10627555 | 1 mm | 3 mm | 3 mm | 50 m | 50m |
| 10491325 | 20 mm | 27 mm | 27 mm | 10 m | 10m |
| 11711696 | 3 mm | 6 mm | 1.5 mm | 10 m | 10m |
| 11721696 | 4 mm | 6 mm | 1 mm | 10 m | 10m |
| 11737283 | 6 mm | 10 mm | 2 mm | 10 m | 10m |
| 11727283 | 5 mm | 10 mm | 2,5 mm | 10 m | 10m |
| 11711716 | 6 mm | 12 mm | 12 mm | 10 m | 25m |
| 11711706 | 6 mm | 12 mm | 3 mm | 10 m | 10m |
| 10101111 | 6 mm | 9 mm | 1.5 mm | 10 m | 10m |
| 11781786 | 6 mm | 9 mm | 9 mm | 10 m | 25m |
| 11770105 | 7 mm | 12 mm | 2,5 mm | 25 m | 25m |
| 10509511 | 7 mm | 10 mm | 1.5 mm | 10 m | 10m |
| 11747283 | 7 mm | 12 mm | 2,5 mm | 10 m | 10m |
| 11731716 | 8 mm | 11 mm | 1,5 mm | 25 m | - |
| 11721716 | 7 mm | 13 mm | 13 mm | 10 m | 25m |
| 10397854 | 8 mm | 14 mm | 14 mm | 10 m | 25m |
| 11731706 | 8 mm | 14 mm | 3 mm | 10 m | 10m |
| 11760105 | 4 mm | 8 mm | 2 mm | 25 m | 10m |
| 11717283 | 4 mm | 8 mm | 2 mm | 25 m | 10m |
| 11771706 | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 10 m | 50m |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Description
- Conforme aux exigences de la pharmacopée européenne pour l’élastomère de silicone pour les bouchons et les tubulures, tests biologiques USP classe VI et biocompatibilité ISO 10993 (toxicité systémique, irritation, sensibilisation, cytotoxicité, hémocompatibilité et test Ames)
- Conforme aux listes positives FDA et BfR ainsi qu’aux tests de qualité alimentaire conformément aux directives CE
- Cette tubulure avec marquage CE est un appareil médical non invasif
- Peut être utilisée pour le contact jusqu’à 29 jours
- Silicone durci au peroxyde
- Biologiquement neutre
- FDA/BfR
- Pharmacopées américaine et européenne
- Résistance aux températures allant de -50 à +200°C
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Règle FDA (21 CFR par. 177-2600), CEE/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72) |
| Diamètre (impériale) interne | 0,2 in |
| Diamètre (métrique) interne | 5 mm |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (impériale) externe | 0,31 in |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Longueur totale (impériale) | 32.8 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 10 m |
| Épaisseur (impériale) | 0,06 in |
| Épaisseur (métrique) | 1.5 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications biopharmaceutiques et médicales |
| Température min. de fonctionnement (impériale) | -58°F |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
| Couleur | Translucide/Transparent |
| Flexibilité | Flexible |
| Max. Operating Temperature (English) | 392 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 200 °C |
| Type de produit | Tubulure en silicone durci au peroxyde |
| Afficher plus Afficher moins |