Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure GSR Versilon™
Code produit 11372014
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Diamètre (métrique) externe:
5 mm
6 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
20 mm
35 mm
45 mm
Épaisseur (métrique):
1 mm
2 mm
3 mm
5 mm
10 mm
12,5 mm
20 mm
Longueur totale (métrique):
10 m
25 m
Conditionnement:
10m
25m
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Épaisseur (métrique) Longueur totale (métrique) unitSize
11372014 3 mm 5 mm 1 mm 25 m 25m
11749845 20 mm 45 mm 12,5 mm 10 m 10m
11797273 10 mm 14 mm 2 mm 25 m 25m
11737293 15 mm 35 mm 10 mm 10 m 10m
10097700 8 mm 6 mm 20 mm 25 m 25m
11302094 10 mm 20 mm 5 mm 25 m 25m
10650613 6 mm 16 mm 5 mm 25 m 25m
11362084 6 mm 12 mm 3 mm 25 m 25m
10130282 5 mm 15 mm 5 mm 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit 11372014 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur 710054
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
En caoutchouc naturel 45 Shore A. La tubulure GSR Versilon™ est légère, souple et résistante à l’usure. Elle offre une bonne imperméabilité et une combinaison idéale de résistance chimique et de durée de vie de la pompe.
  • Structure en caoutchouc naturel de 45 Shore A
  • Autoclavable
  • Bonne résistance chimique aux acides et bases
  • Très bonne élasticité et flexibilité
  • Bonne résistance à l’abrasion
Exemples d’applications :
  • Manipulation des liquides dans l’industrie agroalimentaire et des boissons
  • Application de semi-vide
  • Application à vide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme FDA, Denrées alimentaires WCR
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,12 in
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Matériau Caoutchouc
Diamètre (impériale) externe 0,2 in
Diamètre (métrique) externe 5 mm
Longueur totale (impériale) 82 ft.
Longueur totale (métrique) 25 m
Épaisseur (impériale) 0.04 in.
Épaisseur (métrique) 1 mm
Température min. de fonctionnement (impériale) -40°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Propriétés de résistance Chimique, Abrasion
Couleur Rouge
Dureté 45 (Shore A)
Flexibility Flexible
Max. Operating Temperature (English) 158 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 70 °C
Type de produit Tubing