Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-Step RT-PCR Kit ReddyMix, with ThermoPrime Taq
Code produit 11872113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
400 réactions de 25 μl
Conditionnement:
200 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11872113 400 réactions de 25 μl 200 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11872113 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB1454LDB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les mélanges RT-PCR Thermo Scientific™ Verso Master Mix en 1 étape sont optimisés pour la détection et l’analyse des modèles d’ARN en une seule étape.
Le système Verso de RT-PCR en 1 étape est composé d’une enzyme de RT processive qui peut transcrire efficacement par une structure secondaire d’ARN difficile et d’une formulation tampon qui assure des performances élevées à partir de l’étape de transcription inverse et de l’étape de PCR. Ce système robuste offre une commodité en une étape tout en conservant une sensibilité et une précision élevées. Disponible en formats standard et démarrage à chaud.
  • Les étapes de transcription inverse et d’amplification sont effectuées dans un tube de réaction unique pour une analyse rapide et pratique
  • Très sensible avec une large plage dynamique : permet de détecter avec précision l’entrée d’ARN de 1 pg à 1 μg
  • L’enzyme RT de haute affinité se transcrit efficacement via des séquences d’ARN difficiles
  • Le tampon optimisé en 1 étape optimise les performances des étapes de RT et de la PCR
  • Large plage de températures de fonctionnement (42 à 57°C) pour réussir avec des modèles riches en GC et d’autres modèles difficiles
  • La séquence activatrice de RT incluse empêche le transfert d’ADN génomique, éliminant ainsi la nécessité d’un traitement par DNase I distinct
  • Inhibiteur d’ARNase inclus dans le mélange enzymatique de RT
Options de format :
Mélange Master Mix RT-PCR en 1 étape avec Thermoprime Taq
  • Contient de l’ADN polymérase Thermoprime Taq pour une détection et une analyse hautement sensibles de l’ARN
Master Mix ReddyMix RT-PCR en 1 étape avec Thermoprime Taq
  • Contient de l’ADN polymérase Thermoprime Taq pour une détection et une analyse hautement sensibles de l’ARN
  • Le mélange Master Mix ReddyMix contient un colorant de suivi rouge inerte et un précipitant à chargement de gel
  • Le mélange Master Mix peut être directement chargé sur les gels d’agarose après la PCR, sans ajout de colorant de chargement
  • Le colorant rouge permet une visualisation facile des échantillons pendant la configuration de la réaction
Mélange Master Mix RT-PCR en 1 étape avec Thermo-Start Taq (démarrage à chaud)
  • Contient de l’ADN polymérase Thermo-Start Taq pour l’activation de la PCR à démarrage à chaud pour une sensibilité et une spécificité maximales
  • Sans danger pour la configuration de la réaction à température ambiante
  • Thermo-Start Taq reste complètement inactive jusqu’à ce qu’elle soit activée par une étape d’incubation à haute température au début de la réaction PCR
  • La technologie de démarrage à chaud empêche l’amplification non spécifique pendant la configuration de la réaction et l’étape de RT, éliminant ainsi les bandes de cisaillement et les bandes non ciblées
Kit Verso de contrôle d’ARN
  • À utiliser comme un contrôle positif pour surveiller les performances de tous les composants RT-PCR
  • Le kit comprend un ARN de 3,6 kb synthétisé selon la séquence dérivée du bactériophage MS2 et amorces conçues pour générer un produit à 522 bp
Compatibilité :
Kits Verso de synthèse d’ADNc
Recommandées dans les cas suivants :
RT-PCR en 1 étape
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage
• Mélange enzymatique Verso
• Master Mix 2X
• Séquence activatrice RT
Conserver à –20°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Kit
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étapes
Polymérase ADN polymérase ThermoPrime Taq
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 42 à 57°C
Quantité 400 réactions de 25 μl
Transcriptase inverse Verso
Activité de la ribonucléase H Oui
Conditions d’expédition Neige carbonique
À utiliser avec (application) PCR en temps réel
Type de produit final ADNc amplifié par PCR
Nbre de réactions 200 réactions
Format de réaction Composants prémélangés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 11 kb
Matériau de départ ARN