Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Kit, SYBR Green, low ROX
Description
Le kit de RT-qPCR ROX faible en 1 étape Thermo Scientific Verso pour la chimie SYBR Green, offre un moyen simple et rapide de détecter l’ARNm.
Un activateur RT en option est également fourni et peut être utilisé pendant l’étape RT pour éliminer toute contamination de l’ADN, éliminant ainsi la nécessité d’un traitement par DNase I. Tous les kits de RT-qPCR en 1 étape Verso intègrent un colorant inerte pour améliorer de manière significative le contraste entre le réactif et le plastique, ce qui permet de vérifier le master mix en distribuant rapidement, facilement et de manière infaillible.
Dans une approche de RT-qPCR en 1 étape, l’étape RT et les étapes qPCR sont exécutées dans un seul tube (RT-qPCR en 1 étape). L’adoption d’une approche en 1 étape est idéale pour l’optimisation de la séquence d’amorce et la collecte de données comparatives dans des expériences qui ne nécessitent pas de stockage d’ADNc ultérieur. Cette approche minimise le risque de contamination. Des améliorations de la reproductibilité peuvent être observées en raison d’une réduction de la manipulation des échantillons.
Les kits de RT-qPCR en une étape Verso pour la chimie SYBR Green sont compatibles avec tous les principaux thermocycleurs en temps réel.
- Les traitements DNase deviennent inutiles – L’activateur RT (en option) empêche le report de l’ADNg
- Étapes RT et qPCR réalisées en tube unique – Commodité et risque de contamination réduit
- Utilisation de l’ensemble de la réaction RT comme modèle pour la qPCR – Sensibilité améliorée
- L’enzyme Verso RT est très sensible à une large plage dynamique – Détection précise de l’ARN de 1 pg à 1 μg
- L’enzyme Verso RT possède une large plage de températures de fonctionnement (42° à 57°C) – Un succès amélioré grâce à des modèles riches en GC et d’autres modèles difficiles
- Contient un colorant bleu inerte pour faciliter le pipetage pendant la configuration de la réaction
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contenu : • 1 mélange enzymatique Verso de 50 μl • 1 séquence activatrice de RT 250 μl • 2 x 1,25 ml de mélange basse concentration ROX qPCR SYBR en une étape 2X • 1 x 100 µl 1M de MgCl2. Suffisant pour 200 réactions de 25 µl. Stockage à -20°C |
| Méthode de détection | SYBR |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | RT-qPCR en 1 étape |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500, QuantStudio™, système Viia™ 7, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P |
| Gamme de produits | Verso |
| Type de produit | Mélange qPCR |
| Quantité | 200 reactions |
| Suffisant pour | 200 réactions |
| Afficher plus |