Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Kit, SYBR Green, ROX
Code produit 11832143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Suffisant pour:
200 réactions
400 réactions
Conditionnement:
200 réactions
400 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Suffisant pour Conditionnement
11832143 200 réactions 200 réactions
11852143 400 réactions 400 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11832143 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB4105A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1038.00€
    560.52€ / 200 réactions
    Économisez 477.48€
    46% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
L’enzyme Verso RT fournit une processivité élevée et peut être utilisée à des températures allant jusqu’à 57°C, ce qui permet une transcription efficace par le biais de structures secondaires d’ARN difficiles.
Le kit de RT-qPCR ROX en 1 étape Thermo Scientific Verso pour la chimie SYBR Green, offre un moyen simple et rapide de détecter l’ARNm.
Un activateur RT en option est également fourni et peut être utilisé pendant l’étape RT pour éliminer toute contamination de l’ADN, éliminant ainsi la nécessité d’un traitement par DNase I. Tous les kits de RT-qPCR en 1 étape Verso intègrent un colorant inerte pour améliorer de manière significative le contraste entre le réactif et le plastique, ce qui permet de vérifier le master mix en distribuant rapidement, facilement et de manière infaillible.
Dans une approche de RT-qPCR en 1 étape, l’étape RT et les étapes qPCR sont exécutées dans un seul tube (RT-qPCR en 1 étape). L’adoption d’une approche en 1 étape est idéale pour l’optimisation de la séquence d’amorce et la collecte de données comparatives dans des expériences qui ne nécessitent pas de stockage d’ADNc ultérieur. Cette approche minimise le risque de contamination. Des améliorations de la reproductibilité peuvent être observées en raison d’une réduction de la manipulation des échantillons.
Les kits de RT-qPCR en une étape Verso pour la chimie SYBR Green sont compatibles avec tous les principaux thermocycleurs en temps réel.
ABsolute Blue Verso 1-Step QRT-PCR Kit
• Avec SYBR™ Green et ROX inclus dans le mélange réactionnel, concentration standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu :
•1 mélange enzymatique Verso de 50 μl
•1 séquence activatrice de RT 250 μl
•2 x 1,25 ml de mélange ROX qPCR SYBR en une étape 2X
Conserver à -20°C
Méthode de détection SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étape
À utiliser avec (équipement) Système 7000, Système 7300, Système 7700, Système 7900HT, Système StepOnePlus™, Système StepOne™
Gamme de produits Verso
Type de produit Kit de RT-qPCR en 1 étape
Quantité 200 reactions
Suffisant pour 200 réactions
À utiliser avec (application) Expression génétique, Détection d’agents pathogènes
Nbre de réactions 200 réactions
Type d’échantillon ARN