Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Mix, ROX
Code produit 11852133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 réactions de 25 μl
400 réactions de 25 μl
Conditionnement:
200 réactions
400 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11852133 200 réactions de 25 μl 200 réactions
11872133 400 réactions de 25 μl 400 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11852133 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB4101A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    956.00€
    516.24€ / 200 réactions
    Économisez 439.76€
    46% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
L’enzyme Verso RT fournit une processivité élevée et peut être utilisée à des températures allant jusqu’à 57°C, ce qui permet une transcription efficace par le biais de structures secondaires d’ARN difficiles.
Le kit de mélange de RT-qPCR ROX en 1 étape Thermo Scientific Verso pour la chimie avec sonde offre un moyen simple et rapide de détecter l’ARNm.
Un activateur RT en option est également fourni et peut être utilisé pendant l’étape RT pour éliminer toute contamination de l’ADN, éliminant ainsi la nécessité d’un traitement par DNase I. Tous les kits de RT-qPCR en 1 étape Verso intègrent un colorant inerte pour améliorer de manière significative le contraste entre le réactif et le plastique, ce qui permet de vérifier le master mix en distribuant rapidement, facilement et de manière infaillible.
Dans une approche de RT-qPCR en 1 étape, l’étape RT et les étapes qPCR sont exécutées dans un seul tube (RT-qPCR en 1 étape). L’adoption d’une approche en 1 étape est idéale lorsqu’aucun stockage d’ADNc n’est pas nécessaire pour les expériences ultérieures. Cette approche minimise le risque de contamination et améliore la reproductibilité en réduisant la manipulation des échantillons.
ABsolute Blue Verso 1-Step QRT-PCR Kit
• Avec ROX inclus dans le mélange réactionnel, concentration standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu :
• 1 mélange enzymatique Verso de 50 μl
• 1 séquence activatrice de RT 250 μl
• 2 x 1,25 ml de mélange ROX qPCR en une étape 2X
Suffisant pour 200 réactions de 25 µl.
Stockage à -20°C
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étape
À utiliser avec (équipement) Système 7000, Système 7300, Système 7700, Système 7900HT, Système StepOnePlus™, Système StepOne™
Gamme de produits Verso
Type de produit Kit QRT-PCR en 1 étape avec ROX
Quantité 200 réactions de 25 μl
Suffisant pour 200 réactions
À utiliser avec (application) Expression génétique, Détection d’agents pathogènes
Nbre de réactions 200 réactions
Type d’échantillon ARN