Learn More
Kits RT-qPCR de détection à base de SYBR Green en 1 étape Verso™
Descrizione
Quantifiez l’ARN dans un dosage pratique en une seule étape avec les kits RT-qPCR de détection à base de SYBR Green en 1 étape Thermo Scientific™ Verso™.
Tampon optimisé—Les kits de RT-qPCR Verso sont basés sur un tampon équilibré pour optimiser les performances des enzymes de transcriptase inverse et de l’ADN polymérase
Mélange facile à voir—Le kit de RT-qPCR Verso contient un colorant bleu inerte pour faciliter la visualisation des échantillons lors de la configuration de la réaction
Plage dynamique améliorée—Le kit permet la détection de 10 pg à 1Glc µg d’ARN total ou 1 pg à 10 ng de mARN, permettant une détection et une quantification précises de l’ARN cible sur une large gamme de modèles et garantissant que les augmentations de concentration de l’ARN cible donnent lieu à des augmentations correspondantes du signal qPCR
Spécificité maximale—L’ADN polymérase Taq Thermo-Start™ modifiée chimiquement reste complètement inactive pendant le stade de transcription inverse ; l’enzyme est ensuite entièrement activée au début de la réaction qPCR par une étape de chauffage de 95°C
Large gamme de modèles—Le kit de RT-qPCR en 1 étape Verso peut détecter 10 pg à 1 μg d’ARN total ou 1 pg à 10 ng d’ARNm
Facilement adapté à l’automatisation—Le simple protocole en 1 étape est compatible avec les systèmes robotisés et réduit le temps de manipulation
Séquence activatrice de RT unique—Les kits de RT-qPCR Verso contiennent une séquence activatrice de RT, une enzyme unique qui dégrade tout ADN génomique contaminant au cours de l’étape de RT et élimine le besoin d’un traitement DNase I de l’ARN extrait, ce qui permet de réaliser des économies de temps et de manipulation
Propre à l’instrument—Mélanges qPCR optimisés individuellement et conçus pour tous les principaux instruments de qPCR/PCR en temps réel
Reproductibilité des résultats—Tous les mélanges font l’objet de tests de contrôle qualité complets afin de garantir la cohérence des résultats d’un lot à l’autre
Inclut :
Mélange enzymatique Verso (inhibiteur d’ARNase, séquence activatrice RT, ADN polymérase‡ Taq Thermo-Start™, dNTP haute performance, SYBR Vert I, colorant de référence passive ROX™ (uniquement dans les mélanges ROX), fluorescéine (uniquement dans le mélange de fluorescéine)) ; Flacon séparé de MgCl2 pour une meilleure optimisation du MgCl2 ; Flacon ROX séparé (uniquement dans les kits indiqués)
Compatibles avec :
Ces mélanges bleus conviennent idéalement aux plaques et tubes de réaction blancs. Une augmentation de l’efficacité de la détection est observée lors de l’utilisation de plastiques PCR blancs ABgene pour la qPCR. Bien que les plastiques blancs donnent de meilleurs résultats de qPCR, ils peuvent rendre les réactifs incolores classiques difficiles à voir. Avec Verso, un simple coup d’œil garantit que la quantité correcte de Master Mix a été ajoutée.
Vérifiez la compatibilité du cycleur qPCR dans notre guide de sélection de réactifs qPCR.
Recommandé dans les cas suivants :
Idéal pour toute une gamme d’applications, notamment l’analyse de l’expression génétique, la validation de l’échec de l’ARNic, la détection des miARN, la validation microarray, la détection des agents pathogènes et la recherche sur les maladies
Specifica
Specifica
| Contenu et stockage | Mélange enzymatique Verso (inhibiteur de RNase, activateur RT, Thermo-Start™ Taq ADN polymérase‡, dNTPS haute performance, SYBR Vert I, ROX™ colorant de référence passif (uniquement dans ROX mélanges), Fluorescéine (uniquement dans le mélange de fluorescéine) ; Flacon de MgCl2 séparé pour une optimisation supplémentaire du MgCl2 ; Séparé ROX flacon (uniquement dans les kits indiqués). Conserver à -20 °C. Éviter les cycles de gel-dégel. Conserver à l’abri de la lumière |
| Description | Avec faible ROX |
| Type de produit | Kit QRT-PCR en 1 étape avec SYBR Green et Low ROX |
| Quantité | 400 réactions de 25 µl |
| Suffisant pour | 400 échantillons. |
| À utiliser avec (application) | Expression génétique, Validation d’ARNsi, Analyse de micro-ARN, Analyse par biopuces, Détection d’agents pathogènes, Recherche sur les maladies génétiques |
L’achat de ce produit inclut une immunité de juridiction en vertu des brevets mentionnés sur la notice du produit à condition que ledit produit soit utilisé dans la seule quantité achetée et exclusivement à des fins de recherche interne de l’acheteur. Aucun autre droit de brevet n’est conféré expressément, par implication ou par préclusion. Pour de plus amples informations sur l’acquisition de licences, veuillez contacter le directeur chargé des licences de la société Applied Biosystems au 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, États-Unis.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.