Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Mix, low ROX
Description
Le kit de mélange de RT-qPCR faible en 1 étape Thermo Scientific Verso pour la chimie avec sonde offre un moyen simple et rapide de détecter l’ARNm.
Un activateur RT en option est également fourni et peut être utilisé pendant l’étape RT pour éliminer toute contamination de l’ADN, éliminant ainsi la nécessité d’un traitement par DNase I. Tous les kits de RT-qPCR en 1 étape Verso intègrent un colorant inerte pour améliorer de manière significative le contraste entre le réactif et le plastique, ce qui permet de vérifier le master mix en distribuant rapidement, facilement et de manière infaillible.
Dans une approche de RT-qPCR en 1 étape, l’étape RT et les étapes qPCR sont exécutées dans un seul tube (RT-qPCR en 1 étape). L’adoption d’une approche en 1 étape est idéale lorsqu’aucun stockage d’ADNc n’est pas nécessaire pour les expériences ultérieures. Cette approche minimise le risque de contamination et améliore la reproductibilité en réduisant la manipulation des échantillons.
• ABsolute Blue Verso 1-Step QRT-PCR Kit avec ROX en tube séparé
• Avec ROX inclus dans le mélange réactionnel, basse concentration
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contenu : •1 mélange enzymatique Verso de 50 μl •1 séquence activatrice de RT 250 μl •2 x 1,25 ml de mélange faible concentration ROX qPCR en une étape 2X Conserver à -20°C |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | RT-qPCR en 1 étape |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500, QuantStudio™, système Viia™ 7, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P |
| Gamme de produits | Verso |
| Type de produit | Mélange de RT-qPCR en 1 étape |
| Quantité | 200 reactions |
| Suffisant pour | 200 réactions |
| Afficher plus |