Description
- Les bancs verticaux de nettoyage Purifier dirigent l’air filtré par HEPA vers le bas sur la zone de travail afin d’offrir ISO des conditions de classe 5 et de protéger votre travail contre la contamination par les particules.
- Les applications des établis propres incluent la préparation en pharmacie, la culture de tissus végétaux, la préparation de plaques de milieu, l’inspection électronique, l’assemblage de dispositifs médicaux et bien plus encore.
- Comme ils ne protègent pas l’utilisateur, les bancs verticaux propres, ne doivent pas être utilisés en conjonction avec des matériaux bio-dangereux, des toxines ou des radionucléides.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Établi vertical propre |
| Revêtement | Poudre |
| Type de filtre | HEPA |
| Type d’éclairage | UV |
| Matériau | Aluminium et acier revêtu de poudre |
| Certifications/Conformité | CE |
| Couleur | Blanc glacier, gris |
| Profondeur (impériale) intérieure | 25,3 in |
| Profondeur (métrique) intérieure | 64.3 cm |
| Description | Écoulement laminaire vertical |
| Show More |