Learn More
JP Selecta™ Autoclave vertical de paillasse
Code produit 12138670
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12138670 12 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12138670 Fournisseur JP Selecta™ Code fournisseur 4001756
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4725.00€
    3608.39€ / 1 pièces
    Économisez 1116.61€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Avec systèmes contrôlés par microprocesseur.
  • Enveloppe externe et partie supérieure en acier inoxydable AISI 304
  • Contrôle d’élément chauffant longue durée
  • Faible corrosion
  • Résistance aux températures élevées
  • Purge atmosphérique automatique
  • Dispositif de sécurité pour empêcher l’ouverture du couvercle
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure 38 cm
Capacité (métrique) 12 L
À utiliser avec (application) Stérilisation de produits
Hauteur (métrique) extérieure 46 cm
Modèle Med 12
Type de produit Autoclave de paillasse
max. (métrique) 121°C à 134°C
Pression de fonctionnement 1 à 2 bars