Learn More
Systec™ Autoclave vertical sur pied à chargement par le haut Systec V-100/VX-1100
Description
- Générateur de vapeur séparé intégré
- Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
- Accès sécurisé par code pour modifier les paramètres et effectuer des interventions en matière de sécurité
- Mémoire interne permettant de stocker jusqu’à 500 cycles de stérilisation
- Minuteur pour le démarrage des programmes
- Remplissage automatique : alimentation automatique en eau déminéralisée pour la génération de vapeur
- Sonde de température flexible PT-100
- Capteur de température supplémentaire dans l’évacuation de la condensation
- Fonction de maintien de la température pour les liquides après la fin du programme
- Programme spécial pour les tubes Durham
- Calcul de la valeur F0.
- Programme spécial pour la stérilisation des déchets avec chauffage pulsé pour une évacuation d’air plus efficace
- Système d’évacuation refroidi à l’eau, à contrôle thermostatique
- Ouverture automatique programmable des portes à la fin du programme
- Interfaces RS-232 et RS-485 pour la transmission de données externes (compatible avec le réseau)
- Options supplémentaires disponibles pour le contrôle, l’optimisation des processus et la documentation
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 117 L (total), 100 L (nominal) |
| Profondeur (métrique) de la chambre | 500 mm |
| Diamètre (métrique) de la chambre | 500 mm |
| Modèle | VX-100 |
| Capacité | 3 x 22 flacons Erlenmeyer de 250 ml, 3 x 30 flacons de culture Schott Duran™ de 250 ml |
| max. (métrique) | 140°C |
| Poids (métrique) | 175 kg |
| Alimentation électrique | 380 to 400V, 50/ 60 Hz, 16 A. Other voltage supplies available on request. Country-specific deviations possible. |
| Interface | RS-232 / RS-485 (Ethernet network and USB compatible) |
| Pression de fonctionnement | 4 bars max. |
| Afficher plus |