Learn More
Fisherbrand™ Système d’électrotransfert VERTI-GEL Maxi Dual
Description
- Structure moulée par injection
- Durable et étanche
- Configuration et refroidissement rapides
Spécification
Spécification
| L’appareil peut contenir | 48 échantillons par gel |
| À utiliser avec (équipement) | Plaques de 300 x 200 mm |
| Type | Système d’électrotransfert Maxi Dual |
| Volume (métrique) du tampon | 640 à 5 300 ml |
| Dimensions (L x l x H) | 300 x 180 x 270 mm |