Learn More
Erlab Hotte à flux laminaire vertical - Lois 1200
Code produit 18759159 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Armoire à flux d’air laminaire verticale
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
18759159 Armoire à flux d’air laminaire verticale 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18759159 Fournisseur Erlab Code fournisseur NORLYS19807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8675.00€
    6774.00€ / 1 pièces
    Économisez 1901.00€
    21% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Livraison ISO Protection de classe 5, filtration HEPA H14 puissante et commande tactile intuitive pour une précision et un confort inégalés.
  • Hotte à flux laminaire vertical Loïs
  • Modèle : 1200
  • Protection assurée : ISO Classe 5, selon la norme NF EN ISO 14644 ; Filtres HEPA H14 - 99,995% MPPS (norme EN 1822-1:2019)
  • Dimensions : 1330 x 710 x 995 mm
  • Débit d'air : 1250 m³/h
  • Tension/Fréquence : 230 V (±10%) / 50 Hz..
  • Consommation électrique : 500 W
  • Écran tactile
  • Côtés et panneaux avant : P mmA transparent
  • Surface de travail : Acier inoxydable brossé 304L
  • Base réglable, avec ou sans roulettes
  • Anémomètre
  • Décontamination par UV
  • Prises électriques : 3 prises électriques avec couvercle de protection
  • Gaz, robinet à vide
  • Qualification standard à l'installation
  • Qualification IQ/OQ à l'installation
Spécification
Type de produit Armoire à flux d’air laminaire verticale
Revêtement Époxy
Type de filtre HEPA
Type d’éclairage LED (Voyant LED)
Matériau Protection de sonde acier inoxydable