Läs mer
Erlab Hotte à flux laminaire vertical - Lois 1800
Produktkod. 18850191 Handla allt Erlab Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Type de produit:
Armoire à flux d’air laminaire verticale
Förpackningsstorlek:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Type de produit Förpackningsstorlek
18850191 Armoire à flux d’air laminaire verticale 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18850191 Leverantör Erlab Leverantörsnummer NORLYS19809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9860.00€
    9180.00€ / 1 pièces
    Économisez 680.00€
    6% de réduction
Visa alla kampanjer
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Allie une pureté de classe ISO 5 à une filtration HEPA H14 de pointe, tout en offrant un confort spacieux pour des applications à grande échelle.
  • Hotte à flux laminaire vertical Loïs
  • Modèle : 1800
  • Protection assurée : ISO Classe 5, selon la norme NF EN ISO 14644 ; Filtres HEPA H14 - 99,995% MPPS (norme EN 1822-1:2019)
  • Dimensions : 1940 x 710 x 995 mm
  • Débit d'air : 1665 m³/h
  • Tension/Fréquence : 230 V (±10%) / 50 Hz..
  • Consommation électrique : 700 W
  • Écran tactile
  • Côtés et panneaux avant : P mmA transparent
  • Surface de travail : Acier inoxydable brossé 304L
  • Base réglable, avec ou sans roulettes
  • Anémomètre
  • Décontamination par UV
  • Prises électriques : 3 prises électriques avec couvercle de protection
  • Gaz, robinet à vide
  • Qualification standard à l'installation
  • Qualification IQ/OQ à l'installation
Specifikationer
Type de produit Armoire à flux d’air laminaire verticale
Revêtement Époxy
Type de filtre HEPA
Type d’éclairage LED (Voyant LED)
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.