Learn More
JP Selecta™ Autoclave vertical
Code produit 12072185
Change view
Click to view available options
Modèle:
PRESOCLAVE IlI 80
Capacité (métrique):
80 l
Puissance:
3 600 W
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Capacité (métrique) Puissance
12072185 PRESOCLAVE IlI 80 80 l 3 600 W
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12072185 Fournisseur JP Selecta™ Code fournisseur 4002136
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Used for Sterilization. JP Selecta Vertical Stand Autoclave has microprocessor temperature and cycle control.
Autoclave semi automatique grand volume
• Régulation en température et temps
• De +105°C à +134°C
• Stérilisation de routine d'instruments, verreries et liquides en flacons ouverts
• Sélection directe de la température depuis +115°C (0.62 bar) jusqu'à +134°C (2 bar) sur écran LCD
• Minuterie à affichage LCD de 3 min jusqu'à 99 min
• Manomètre de contrôle
• Indicateurs lumineux d'alarme, couvercle ouvert, fin de cycle
• Sécurité
• Vanne de sécurité surpression pour éviter que la pression ne dépasse la pression limite
• Pressostat d'arrêt du chauffage en cas de pression limite atteinte
• Thermostat de sécurité d'arrêt du chauffage en cas de surchauffe, manque d'eau
• Couvercle enrobé de thermoplastique moulé de protection thermique
• Dispositif anti ouverture de couvercle en cas de cuve pressurisée
• Construction
• Carrosserie et partie supérieure en acier inox 304
• Cuve et couvercle en acier inox
• Résistante chauffante en acier spécial Incoloy de grande longévité et résistant à la corrosion à haute température
• Fermeture 6 points de la cuve avec dispositif de sécurité
• Interrupteur général de mise en route
• Purge atmosphérique automatique
• Autoclave Presoclave 80 l
Spécification
Capacité (métrique) 80 l
Modèle PRESOCLAVE IlI 80
Type de produit Autoclave, Vertical
Matériau Acier inoxydable
Puissance 3 600 W