Learn More
behr Labor-Technik™ Récipients
Code produit 10516752
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10516752 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10516752 Fournisseur behr Labor-Technik™ Code fournisseur B00217947
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Utilisez ces récipients avec des stations de travail behrotest™ SMA. Les récipients behr Labor-Technik™ sont parfaits pour les applications d’extraction.
  • Récipients de digestion SR 3
  • Large ouverture
  • Parois renforcées dans la partie inférieure
  • Colliers en PVDF
  • 42 mm de diamètre
  • Fond rond
Informations sur la commande
Capacité (métrique)
Spécification
Type de produit Récipient
Capacité (métrique) 250 ml
À utiliser avec (équipement) Stations de travail behrotesttrade; SMA
Matériau collier filtre PVDF