Learn More
3M™ Adhésif pour tissus Vetbond™, 3 ml
Code produit 17150156 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 ml (1 oz)
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17150156 3 ml (1 oz) 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17150156 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100139485
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.41€
    331.69€ / 12 pièces
    Économisez 117.72€
    26% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’adhésif tissulaire avec applicateur ferme rapidement et facilement les plaies mineures pour favoriser la cicatrisation.
3M™ Vetbond™ ferme rapidement et facilement les plaies mineures, éliminant souvent le besoin de sutures et/ou de bandages.Il se polymérise en quelques secondes après le contact avec les liquides tissulaires et corporels et lie les bords de la plaie ensemble pour que la cicatrisation naturelle puisse se produire.
  • Forte liaison, se polymérise en quelques secondes
  • Flacon économique de 3 ml avec quatre pointes d’applicateur “réutilisables”
  • Colorant bleu pour une application de goutte facile à voir
  • Idéal pour une grande variété de procédures, notamment : l’acte de dégriffer les chats, l’élimination d’ergots, la fermeture de lacérations mineures, les extractions de dents et la chirurgie buccale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Flacon souple
Quantité 3 ml (1 oz)
À utiliser avec (application) Fermeture des petites plaies