Learn More
Applied Biosystems™ VetMAX™-Plus Multiplex One Step RT-PCR Kit
Code produit 30057789 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 reactions
Conditionnement:
100 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30057789 100 reactions 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30057789 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4415330
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
For use with VetMAX™ Reagents and VetMAX™ Controls.
p>The VetMAX™-Plus Multiplex One-Step RT-PCR Kit is designed for multiplex amplification of animal pathogen RNA targets using a rapid, single-tube, real-time, reverse transcription PCR (RT-PCR) strategy. The kit includes Xeno™ RNA Control, which serves as an internal positive control for RNA purification and RT-PCR amplification. RNA is reverse-transcribed into cDNA, and then your target is amplified using AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase on a real-time PCR system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at -20°C. Includes 100 reactions with the following components: Multiplex RT-PCR Buffer, Multiplex RT-PCR Enzyme Mix, Xeno™ RNA Control, and Nuclease-free water.
Méthode de détection Amorce-sonde
Forme Liquide
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Low
Méthode PCR 1-step RT-qPCR
Polymérase AmpliTaq Gold DNA Polymerase
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits VetMAX
Type de produit PCR Reagents and Detection Kit for Animal Health
Quantité 100 reactions
Transcriptase inverse ArrayScript™ UP
Conditions d’expédition Dry Ice
Suffisant pour 100 réactions
À utiliser avec (application) Gene Expression
Hot Start Built-In Hot Start
Nbre de réactions 100 réactions
Type d’échantillon ARN