Learn More
Applied Biosystems™ VetMAX™-Plus qPCR Master Mix
Code produit 30057773 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 réactions
Conditionnement:
100 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30057773 100 réactions 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30057773 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4415327
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
For use with VetMAX™ Reagents and VetMAX™ Controls.
The VetMAX™-Plus qPCR Master Mix is designed for multiplex amplification of animal pathogen DNA targets using a rapid qPCR strategy. The kit includes Xeno™ DNA Control, which serves as an internal positive control for DNA purification and qPCR. DNA is amplified using AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase on a real-time PCR system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at -20°C. Includes 100 reactions with the following components: qPCR Master Mix, Xeno™ DNA Control, and Nuclease-free water.
Méthode de détection Amorce-sonde
Forme Liquide
GC-Rich PCR Performance Low
Méthode PCR qPCR
Polymérase AmpliTaq Gold DNA Polymerase
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits VetMAX
Type de produit PCR Reagents and Detection Kit for Animal Health
Quantité 100 réactions
Conditions d’expédition Dry Ice
Suffisant pour 100 réactions
À utiliser avec (application) Gene Expression
Hot Start Built-In Hot Start
Nbre de réactions 100 réactions
Type d’échantillon ADN