Learn More
Descripción
- Idéal pour diverses combinaisons de matériaux
- Peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et irrégulières
- Idéal pour les revêtements en poudre
- Possibilités de conception avancées
- Connexions rapides et faciles
- Post-traitement réduit
- Réduction des coûts de production
- Aucune machine coûteuse n’est nécessaire
- Adhérence très élevée à presque tous les matériaux
- Très grande adaptabilité
- Pour le raccordement de matériaux à faible énergie. Comme les revêtements en poudre et les matériaux à haute énergie. Par ex. métaux (acier, acier inoxydable et aluminium), surfaces peintes, bois laqué, verre, céramique et nombreux plastiques (par exemple PVC dur, ABS, verre acrylique (PMMA), polycarbonate)
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
- Résistance aux températures : 150°C à court terme, 120°C à long terme
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Colle acrylique |
| Couleur | Noir |
| Quantité | 4 rouleaux |
| Longueur (métrique) | 33 m |
| Épaisseur | 0,6 mm |
| Largeur (métrique) | 19 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?