Learn More
3M™ Rouleau VHB™
Code produit 17227800
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
11 m x 19 mm
11 m x 19 mm
5,5 m x 19 mm
8 m x 19 mm
Couleur:
Gris
Noir
Transparent
Conditionnement:
4 rouleaux
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Couleur unitSize
17227800 11 m x 19 mm Transparent 4 rouleaux
17237800 5,5 m x 19 mm Gris 4 rouleaux
17277800 8 m x 19 mm Noir 4 rouleaux
17287800 11 m x 19 mm Noir 4 rouleaux
17297800 11 m x 19 mm Gris 4 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17227800 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100123355
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    177.60€ / 4 rouleaux
    Économisez 35.40€
    16% de réduction
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le moyen puissant, rapide et facile de créer des liaisons durables et fiables, éliminant les rivets, les vis, les boulons et les soudures. Conçu pour assurer des liaisons lorsqu’une haute tolérance à la température est nécessaire, y compris dans le cadre
  • La méthode permettant une liaison permanente rapidement et facilement offre une résistance élevée et une durabilité sur le long terme
  • L’adhésif sensible à la pression se lie au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • La fixation pratiquement invisible maintient les surfaces lisses. Même les bords sont invisibles en raison de sa transparence
  • Surtout pour les substrats à haute énergie de surface
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides : Éliminer le perçage, le broyage, le refaçonnage, le vissage, le soudage et le nettoyage
  • L’absorption dynamique élevée des contraintes réduit les vibrations et les contraintes d’impact
  • Crée une étanchéité permanente à l’eau, l’humidité et bien plus encore
  • Gamme professionnelle industrielle : emballage sous blister avec descriptions multilingues
  • Conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Film VHB
Couleur Transparent
Dimensions (L x l) 11 m x 19 mm
Modèle 4910 F
Conditionnement Conditionnement sous blister
Épaisseur (métrique) 1 mm