Learn More
Proteintech Kit de dosage de viabilité/cytotoxicité pour cellules animales vivantes & mortes (calcéine AM, méthode EthD-1)
Code produit 17581176 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 dosages
300 dosages
Conditionnement:
150 tests
300 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17581176 300 dosages 300 tests
17571176 150 dosages 150 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17581176 Fournisseur Proteintech Code fournisseur PF00008300T
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le kit de dosage de viabilité/cytotoxicité pour cellules animales mortes / vivantes (calcéine AM, méthode EthD-I) offre une double coloration par fluorescence pour la détection de cellules vivantes et mortes.
  • Les deux sondes du kit ont un effet sur la viabilité cellulaire en mesurant l’activité estérase intracellulaire et l’intégrité de la membrane plasmique.
  • Ce kit peut être utilisé pour les microscopes à fluorescence, les cytomètres en flux, les lecteurs de microplaques et d’autres systèmes de détection fluorescente.
  • Ce kit peut être utilisé pour la plupart des échantillons de mammifères eucaryotes, mais pas pour les champignons et les levures.
Spécification
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Quantité 300 dosages
Longueur d’onde d’émission 617 nm, 517 nm