Learn More
Thermo Scientific™ Supports pour flacons, cuves et tubes à essai pour les spectrophotomètres Orion™ AQ7100 et AQ8100
Code produit 16469835
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Spectrophotomètres Orion AquaMate 7100 et 8100
Type:
Support de cuve à longueur de trajet
Support d’échantillons monocellulaires
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Type Conditionnement
16469835 Spectrophotomètres Orion AquaMate 7100 et 8100 Support d’échantillons monocellulaires 1 pièce
16459835 Spectrophotomètres Orion AquaMate 7100 et 8100 Support de cuve à longueur de trajet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16469835 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AQX1SQVH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.05€
    22.68€ / 1 pièces
    Économisez 5.37€
    19% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Adaptez rapidement votre spectrophotomètre Orion™ AquaMate 7100 & 8100 pour qu’il fonctionne avec différents récipients à échantillons
Les supports d’échantillons pour spectrophotomètre Orion™ AquaMate 7100 & 8100 sont faciles à changer et à nettoyer. Ils sont conçus pour une flexibilité maximale.
Adaptez facilement votre spectrophotomètre Orion™ AquaMate 7100 & 8100 pour qu’il fonctionne avec différents récipients à échantillons
La rétention magnétique rend ces supports rapides et faciles à nettoyer et à changer pour s’adapter à vos besoins analytiques.
  • AQX1RNDVH :Support flacons/tubes à essai pour flacons et tubes à essai de 12 à 25 mm de dia. ext. pour les spectrophotomètres Orion™ AquaMate 7100 & 8100
  • AQX1SQVH :Porte-cuve simple carré standard de 10 mm pour les spectrophotomètres Orion™ AquaMate 7100 & 8100
  • AQX1LWLVH :Porte-cuve rectangulaire à long trajet pour cuves de 20 à 100 mm de trajet optique, pour les spectrophotomètres Orion™ AquaMate 7100 & 8100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Support d’échantillons monocellulaires
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres Orion AquaMate 7100 et 8100
Capacité Cuve de 10 mm (1)
Comprend 1 support de cuve carré
Forme Carré