Learn More
Fisherbrand™ Pinces pour décapsuleur de flacon
Code produit 17837658 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
8 mm
30 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe unitSize
17837658 8 mm 1 pièce
16153167 30 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17837658
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pinces de décapsuleur pour flacon Fisherbrand™ sont conçues pour retirer facilement les bouchons sertis en aluminium des flacons.
Fisherbrand™ La pince à décapsuler les flacons est conçue pour retirer facilement les capsules serties en aluminium des flacons et des bouteilles. Disponibles en formats à simple ou double action, toutes les pinces sont lisses et simples à utiliser. Une structure durable et de haute qualité garantit des performances constantes et fiables.
  • Retire facilement les bouchons sertis en aluminium des flacons
  • Lisse et simple à utiliser
  • Une structure durable et de haute qualité offrant des performances constantes et fiables.
  • Les poignées rembourrées permettent une préhension et un confort maximum pour soulager la tension des mains
  • Fabriquées en acier inox standard ASTM résistant à la corrosion et monobloc
  • Compatible avec les méthodes de stérilisation Gamma / ETO / Autoclavable
  • Longueur totale : 159 mm (6,25 in)
Certifications
ISO 9001-02, BPF, BPFa
Spécification
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (application) Bouchons de flacons de 8 mm de diamètre
À utiliser avec (équipement) Bouchons de flacon de 8 mm
Certifications/Conformité ISO 9002, BPFa
Type de produit Décapsuleur de type pince