Description
- Grâce à l'entonnoir de sécurité doté d'un diamètre de col extra large, les flacons tombent facilement à travers l'ouverture sans se bloquer ni obstruer celle-ci.
- Le couvercle à charnière retient efficacement les vapeurs de solvants et autres contaminants.
- Comprend un bidon de 10 L avec une grande ouverture (S90) pour une vidange facile.
- Fabriqué en PP résistant aux produits chimiques.
- Disponible en version compacte avec l'unité de remplissage à entonnoir MARCO ou avec l'unité plus robuste ARNOLD.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 440 mL |
| Capacité (impériale) | 0,11 gal. |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 125 mm |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 140 mm |
| Comprend | Unité de remplissage MACRO |
| À utiliser avec (application) | Élimination des flacons |
| Matériau | PE-HD |
| Type de produit | Conteneur à déchets |